Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ One-Hour Transfer Buffer
Código de producto. 10167824
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
10167824 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 10167824
Marca: Invitrogen™ AM8672
Más rápido y eficiente que el tampón de transferencia estándar de una noche
  • La transferencia se completa en 1,5-2 horas
  • Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
  • El tampón de transferencia no es compatible con la membrana de nitrocelulosa
  • El mismo componente se incluye en los kits de transferencia Northern ultrasensible NorthernMax, pero en un tamaño más grande
  • Se incluyen instrucciones completas
Purificación y análisis de ADN y ARN, Northern Blotting y electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Tampón de transferencia para análisis Northern