Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ Low Stringency Wash Buffer
Descripción
- El mismo componente se incluye en los kits de transferencia Northern ultrasensible NorthernMax, pero en un tamaño más grande
- Listos para su uso y con certificado de ausencia de ARNasas, probados funcionalmente mediante análisis northern
- Se incluyen instrucciones completas
Purificación y análisis de ADN y ARN, Northern Blotting y electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tampón | Tampón de lavado |
| Cantidad | 1 L |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Tampón de lavado para análisis Northern |