Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ High Stringency Wash Buffer
Descripción
- Se prueba funcionalmente mediante análisis northern y tiene certificado de ausencia de ARNasas
- Mismo componente incluido en el kit de transferencia Northern ultrasensible NorthernMax, pero en un tamaño más grande
- Se incluyen instrucciones completas listas para usar
Purificación y análisis de ADN y ARN, Northern Blotting y electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tampón | Tampón de lavado |
| Cantidad | 1 L |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Tampón de lavado para análisis Northern |