Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™-Gly Gel Prep/Running Buffer (10X)
Descripción
- Para su uso con ARN desnaturalizado mediante tratamiento con glioxal
- El mismo componente se incluye en los kits de transferencia Northern ultrasensible NorthernMax, pero en un tamaño más grande
- Estos reactivos se suministran listos para su uso y con certificado de ausencia de ARNasas
- Se incluyen instrucciones completas
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, Northern Blotting, blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Concentración | 10X |
| Cantidad | 1 L |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Tampón de preparación/procesamiento de gel para análisis Northern |