Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ Formaldehyde Load Dye
Código de producto. 10744597
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 tubos de 1 mL
Tamaño de la unidad:
6 ml
10744597 6 tubos de 1 mL 6 ml
1 options
Código de producto. 10744597
Marca: Invitrogen™ AM8552
Edge
Solución lista para su uso
  • Para usarlas, añada solución a la muestra de ARN (solución de tres partes: muestra de una parte) y caliéntela brevemente:Las muestras están listas para ser cargadas
  • Si se desea, se puede añadir el bromuro de etidio a las muestras
  • Compatible con geles que contienen formaldehído
  • La misma solución utilizada en los kits de Invitrogen
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, Northern Blotting, blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Compatibilidad del gel Geles que contienen formaldehído
Cantidad 6 tubos de 1 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Colorante de carga para análisis Northern