Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ Denaturing Gel Buffer (10X)
Código de producto. 10680416
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10680416 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10680416
Marca: Invitrogen™ AM8676
Para la preparación de geles de agarosa de formaldehído/MOPS desnaturalizante.
  • Los geles fabricados con este tampón son considerablemente menos frágiles que los geles de formaldehído convencionales, lo que facilita la manipulación de los geles
  • El formaldehído está incluido
  • El mismo componente se incluye en los kits de transferencia Northern ultrasensible NorthernMax, pero en un tamaño más grande
  • Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
  • Se incluyen instrucciones completas
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, Northern Blotting, blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Concentración 10X
Cantidad 250 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Tampón de gel para análisis Northern