Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ 10X Running Buffer
Descripción
- Listo para su uso, con certificado de ausencia de ARNasas
- El mismo componente se incluye en los kits de transferencia Northern ultrasensible NorthernMax, pero en un tamaño más grande
- Compatible con geles de agarosa
- Se incluyen instrucciones completas
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, Northern Blotting, blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C. |
| Tampón | Tampones de desplazamiento |
| Concentración | 10X |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Cantidad | 1 L |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | Tampón de desplazamiento para análisis Northern |