Learn More
Invitrogen™ mRNA Catcher™ PLUS Purification Kit
Product Code. 10594823
Change view
Click to view available options
Cantidad:
960 preparaciones
960 preparaciones
96 preparaciones
Tipo de producto:
Kit de purificación
Solamente tampones
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Tipo de producto Unit Size
10594823 96 preparaciones Kit de purificación cada uno
10247402 960 preparaciones Kit de purificación cada uno
10105302 960 preparaciones Solamente tampones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10594823 Supplier Invitrogen™ Supplier No. K157002
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
1 96-well mRNA Catcher PLUS plate; 4mL 2X Lysis Buffer L20; 30mL Wash Buffer W15; 4mL Dilution Buffer DL1; 8mL Elution Buffer E3; 100μL 0.5M DTT (4°C)
La tecnología LNA ofrece un rendimiento mejorado y más rápido
The mRNA Catcher PLUS Purification Kit enables high-throughput purification of mRNA from cells, tissues, blood, and total RNA in a 96-well format. By taking advantage of locked nucleic acid (LNA) technology, the mRNA Catcher PLUS kit provides improved performance and a faster protocol, while preserving mRNA yield and purity.
El kit de ARNm Catcher™ PLUS permite la purificación de alto rendimiento de ARNm de células, tejidos, sangre y ARN total en un formato de 96 pocillos. Al aprovechar la tecnología de ácido nucleico bloqueado (LNA), el kit de ARNm Catcher PLUS proporciona un rendimiento mejorado y un protocolo más rápido, a la vez que conserva el rendimiento y la pureza del ARNm.
Cómo funciona
el ARNm del ARN total, células, tejidos y muestras de sangre se hibridan a un LNA inmovilizado, monocatenario de 20-mer(DT) que contiene oligo. La incorporación de LNA en la sonda oligo aumenta la eficacia y especificidad de la hibridación de la unión del ARNm. El ARNm puede ser eluido o directamente transcrito inversamente al ADNc directamente en el pocillo. El método ARNm Catcher PLUS no requiere centrifugación, precipitación, separación de fases ni filtración de columnas. Además, todo el método se puede automatizar para crear perfiles de expresión optimizados y de alto rendimiento para procesos a gran escala. El ARNm aislado es adecuado para su uso en aplicaciones posteriores como RT-PCR y qRT-PCR.
  • Protocolos automatizados, compatible con alto rendimiento
  • Rendimiento sólido: Alta capacidad de unión por pocillo (>80 ng/pocillo)
  • Resultados reproducibles: CV bajos entre pocillos y entre placas (∽ 2 %)
  • Protocolos optimizados: para muestras pequeñas (100 células, 4 mg de tejido y 40 μl de sangre)
  • Diseño de placa compatible: puede usarse con la mayoría de los cicladores de PCR
Purificación automatizada de ácidos nucleicos, aislamiento automatizado de ARNm, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARNm
Order Info
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento • 1 placa ARNm Catcher PLUS de 96 pocillos; almacenar a 4 °C
• 4 ml de tampón de lisis 2X L20; temperatura ambiente
• 30 ml de tampón de lavado W15; temperatura ambiente
• 4 ml de tampón de dilución DL1; temperatura ambiente
• 8 ml de tampón de elución E3 (agua sin ARNasa tratada con DEPC); temperatura ambiente
• 100 µl de DTT de 0,5 M; temperatura ambiente
Isolation Technology Afinidad de Oligo dT
Tiempo de purificación 1,5 h (Incluida la homogeneización de muestras)
Volumen de elución 80 μl
Tipo de muestra Células, tejido, ARN total, sangre completa, tejido (mamífero), ARN total, sangre completa
Tipo de producto final ARNm
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) Sistemas de manipulación de líquidos robóticos
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, análisis de micromatrices
Tipo de producto Kit de purificación
Cantidad 96 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Células: De 100 a 106
Tejido: De 4 a 40 mg
ARN total: De 0,1 a 100 μg
Sangre completa: 40 μl
Producción > 80 ng