Learn More
Invitrogen™ Mouse RiboPure™-Blood RNA Isolation Kit with Manual
Código de producto. 10331325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 preparaciones
Tipo de producto:
Kit
Kit con manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
10331325 25 preparaciones Kit cada uno
10584825 25 preparaciones Kit con manual cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10331325 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1951
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Includes
Acid–Phenol:Chloroform, 3M Sodium Acetate pH 5.5, Wash Solution 1 Concentrate, Wash Solution 2/3 Concentrate, 2mL tubes pre-loaded with RNAlater, Lysis Solution, Filter Cartridges, Collection Tubes, Nuclease–free Water and Elution solution
Aislamiento de ARN de alta calidad a partir de sangre de ratón y rata
For the purification of extremely high-quality total RNA (and optionally, microRNA) from mouse or rat blood in about 35 minutes. The Ambion™ kit includes sufficient reagents for 25 RNA purifications from whole blood samples ranging from 0.1–0.5 each.
Para la purificación de ARN total de máxima calidad (y, opcionalmente, microARN) a partir de sangre de ratón o rata en unos 35 minutos. El kit Ambion® incluye reactivos suficientes para 25 purificaciones de ARN a partir de muestras de sangre completa de 0,1–0,5 ml cada una.
• Incluye RNAlater®, predispensado en tubos de 2 ml, para la estabilización de ARN
• El ARN resultante es adecuado para aplicaciones posteriores exigentes, como el análisis de matrices y la qRT-PCR
Debido a la interferencia de los inhibidores enzimáticos y anticoagulantes presentes en muestras de sangre, la purificación de ARN a partir de sangre completa requiere un método de aislamiento riguroso que produzca ARN de alta calidad agotado de agentes inhibidores y contaminantes. El kit incluye tubos de microcentrífuga precargados con recogida de tejidos RNAlater®: solución de estabilización de ARN, un reactivo de almacenamiento acuoso no tóxico que evita la degradación del ARN y conserva los perfiles de ARN en las muestras. Las muestras estabilizadas pueden almacenarse a temperatura ambiente durante un máximo de tres días o a – 20 °C para un almacenamiento a largo plazo. Las figuras relacionadas muestran el rendimiento del ARN aislado con el kit de sangre de ratón RiboPure™ en RT-PCR en tiempo real. El kit incluye un protocolo alternativo para aislar el ARN total que contiene microARN. Por lo general, se obtienen 30–55 µg de ARN total (que contiene microARN) a partir de 0,5 ml de sangre de ratón. La producción a partir de sangre de rata es considerablemente más variable, en general 18–40 µg a partir de 0,5 ml de sangre.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Ácido de fenol: cloroformo, acetato de sodio 3 M pH 5,5, solución de lavado concentrada 1, solución de lavado 2⁄3 concentrada a 4 °C. Almacene los tubos de 2 ml precargados con ARNlater, solución de lisis, cartuchos de filtro, tubos de recogida, agua sin nucleasas y solución de elución a temperatura ambiente.
Formato Cartucho de filtro
Isolation Technology Extracción orgánica, columna de centrifugación
Tiempo de purificación 35 min
Especie Ratón
Tipo de muestra Sangre
Tipo de producto final ARN total, micro ARN
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), northern blot
Incluye Ácido de fenol: cloroformo, acetato de sodio 3 M pH 5,5, solución de lavado concentrada a 1, solución de lavado concentrada a 2/3, tubos de 2 ml precargados con la solución de lisis ARNlater, cartuchos de filtro, tubos de recogida, agua sin nucleasas y solución de elución
Línea de productos Ambion, RiboPure
Tipo de producto Kit
Cantidad 25 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Hasta 0,5 ml de sangre completa
Target miARN, ARN total, ARN total
Producción 40 µg