Learn More
Invitrogen™ Max Bacterial Enhancement Reagent
Código de producto. 11508906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
Tamaño de la unidad:
20 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11508906 100 reacciones 20 ml
1 options
Código de producto. 11508906 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 16122012
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Reactivo de mejora bacteriana Max
Aislamiento del ARN total intacto de las bacterias grampositivas y gramnegativas tres veces mejor
El reactivo de mejora bacteriana Max está diseñado para usarse con el reactivo TRIzol™ con el fin de que el aislamiento del ARN total intacto de las bacterias grampositivas y gramnegativas sea hasta tres veces mejor. El reactivo de mejora bacteriana Max es una solución lista para su uso que está compuesta de agentes quelantes, detergente y un tampón y que se utiliza como un eficaz tampón de tratamiento previo para las células bacterianas antes del aislamiento del ARN con el reactivo TRIzol. El uso del reactivo de mejora bacteriana Max con TRIzol inactiva las ARNasas endógenas y promueve la desnaturalización de proteínas, lo que mejora la calidad y la integridad del ARN. El reactivo de mejora bacteriana Max está disponible de forma individual o junto con TRIzol como parte del kit de aislamiento de ARN bacteriano TRIzol Max™ ( cat. 16096020 o 16096040). 100 preparaciones. Es manual y no es compatible con un alto rendimiento.
Manual y no compatible con un alto rendimiento
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de muestras bacterianas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de miARN
Cantidad 100 reacciones
ADNasa Sin ADNasa ni ARNasa
Incluye Incluye el reactivo de mejora bacteriana Max. Almacenar a temperatura ambiente.