Learn More
Invitrogen™ Kit de transcripción mMESSAGE mMACHINE™ SP6
Código de producto. 10391175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10391175 25 reacciones cada uno
1 options
Código de producto. 10391175 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1340
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Síntesis in vitro de grandes cantidades de ARN con caperuza
Los kits mMESSAGE mMACHINE™ están diseñados para la síntesis in vitro de grandes cantidades de ARN con caperuza. El ARN con caperuza imita la mayoría de los ARNm eucariotas encontrados in vivo, porque tiene una estructura de caperuza de 7-metil guanosina en el extremo 5′.
  • Producción de ARN: 5-25 μg
  • Incluya el análogo de la caperuza [M7G(5′)ppp(5′)G] en una reacción de transcripción de rendimiento ultra alto
  • El análogo de la caperuza solo se incorpora como primer terminal o terminal G 5′ de la transcripción porque su estructura impide su incorporación en otra posición en la molécula de ARN
  • Formato de reacción simplificado en el que los cuatro ribonucleótidos y el análogo de la caperuza se mezclan en una sola solución
  • Ideal para la síntesis rutinaria de ARN tapados para microinyección de ovocitos, traducción in vitro, transfección y otras aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Mezcla de enzimas SP6, tampón de reacción 10X 2XNTP⁄CAP, solución ATP, solución CAP, solución GTP, pTRI-Xef, ADNasa TURBO, solución de parada de acetato de amonio, solución de cloruro de litio y tampón de carga de gel II. Todos se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura.
Tipo de producto final ARNm sintético, ARNm
Formato Kit
Tipo de muestra ARNm, ARNm sintético
Para utilizar con (aplicación) Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR
N.º de reacciones 25 reacciones
Línea de productos Ambion, mMESSAGE mMACHINE
Tipo de producto Kit de transcripción in vitro SP6
Cantidad 25 reacciones
Promotor SP6
Condiciones de envío Hielo seco
Producción 15-25 µg
Material de partida Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Message Machine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide, lithium chloride