Learn More
Invitrogen™ MICROBExpress™ Bacterial mRNA Enrichment Kit
Código de producto. 10670556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10670556 20 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 10670556 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1905
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Aislamiento y purificación de ARNm bacteriano
The MICROBExpress™ Bacterial mRNA Enrichment Kit is for the purification of bacterial mRNA by removing rRNA from total RNA. Sufficient reagents for 20 mRNA purifications, each from 10 μg of total RNA are provided. Features of the MICROBExpress™ Kit:
  • Dramatically increase the sensitivity of array analyses and other procedures
  • Removes >95% of 16S and 23S rRNA from bacterial RNA
  • Simple procedure takes less than 2 hours
  • Works with many Gram positive and Gram negative bacteria
El kit de enriquecimiento de ARNm bacteriano MICROBExpress™ se utiliza para la purificación de ARNm bacteriano mediante la eliminación del ARNr del ARN total. Se suministran reactivos suficientes para 20 purificaciones de ARNm, cada una de 10 μg de ARN total.
Características del kit MICROBExpress™:
• Aumenta drásticamente la sensibilidad de los análisis de matriz y otros procedimientos
• Elimina > 95 % de 16S y 23S ARNr de ARN bacteriano
• Procedimiento simple que dura menos de 2 horas
• Funciona con muchas bacterias grampositivas y gramnegativas
Purificación rápida de ARNm bacteriano
Aislar el ARNm de las bacterias ha sido prácticamente imposible, hasta ahora. El kit MICROBExpress™ utiliza una nueva tecnología para eliminar > 95 % de los ARNr 16S y 23S del ARN total de E. coli y otras especies bacterianas. El kit es adecuado para la purificación de ARNm de un amplio espectro de bacterias grampositivas y gramnegativas. El ARNm aislado con el kit MICROBExpress™ es una excelente plantilla para sintetizar ADNc etiquetado para análisis de matriz, y resulta una opción ideal para RT-PCR cuantitativa, aplicaciones Northern Blot y construcción de bibliotecas de ADNc. La eliminación eficaz de ARNr 16S y 23S del ARN bacteriano aumenta enormemente la sensibilidad en procedimientos posteriores (consulte la figura).
Comience con cualquier muestra de ARN total
Esta mezcla de ARN total de células bacterianas de huésped se puede obtener mediante diversos métodos de aislamiento de ARN. El kit MICROBExpress™ elimina de manera específica los ARNr; los ARN pequeños (es decir, ARNt y ARNr 5S) no se eliminan. El uso de ARN total que carece de ARN pequeños como material de partida para el kit MICROBExpress™ produce el nivel máximo posible de enriquecimiento de ARNm (consulte los productos acompañantes). En el primer paso del procedimiento del kit MICROBExpress™, el ARN total se mezcla con un conjunto optimizado de oligonucleótidos de captura que se unen a los ARNr 16S y 23S bacterianos. A continuación, los híbridos de ARNr se eliminan de la solución mediante microgránulos magnéticos derivatizados. El ARNm permanece en el sobrenadante y se recupera mediante precipitación con etanol.
Productos acompañantes
Es necesario un soporte magnético para utilizar este kit. Están disponibles en varios formatos, incluidos el soporte magnético de placa única (n. º de cat. AM10026), el soporte magnético de 6 tubos (n. º de cat. AM10055) y los soportes magnéticos de 96 pocillos (n. º de cat. AM10027 y AM10050). El kit de bacterias RiboPure™ (n.° de cat. AM1925) es ideal para la purificación de ARN total carente de ARN pequeños. Los ARN pequeños se pueden eliminar del ARN total utilizando el kit MEGAclear™ (n. º AM1908).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene el ARN de control, la mezcla de captura de oligo, glucógeno y 3M de acetato de sodio a -20 °C. Guarde Oligo MagBeads, tampón de unión y solución de lavado a 4 °C. Almacene el agua sin nucleasas, los tubos de 1,5 ml y los tubos de recogida a temperatura ambiente.
Isolation Technology Captura de hibridación, gránulo magnético
Tipo de muestra ARN total (bacteriano)
Tipo de producto final ARNm (bacteriano)
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices, transcriptasa inversa PCR (RT-PCR), construcción de biblioteca de ADNc, Northern Blotting
N.º de reacciones 20 preparaciones
Línea de productos Ambion, MICROBEnrich
Cantidad 20 preparaciones
Target ARN total