Learn More
Invitrogen™ Kit de RT Ambion™ MessageSensor™
Descripción
Includes
Tampón de RT-PCR 10X, mezcla de dNTP, inhibidor de la ARNasa, M-MLV RT, glicerol 10X, imprimadores de control hGAPDH, ARN de control HeLa S3 y agua sin nucleasas
El kit Ambion incluye un RT M-MLV que mantiene la actividad completa de la ARNasa H para aumentar la sensibilidad de detección en experimentos de RT-PCR. Incluye suficientes reactivos para 50 reacciones.
- Cuantificación lineal de objetivos de ARNm sobre el rango de 106 del ARN de entrada
- Transcripciones cuantificadas de tan poco como 500 fg de ARN total —1/20º de una sola célula
- Paso RT rápido y flexible completo en 15 min.; utilice temperaturas de reacción de hasta 50 °C
- Compatible con TaqMan™, SYBR™ Green y métodos de detección basados en gel
- Temperatura óptima de reacción: 42° a 50 °C
- Tamaño final del producto: 7 kb o menos
MessageSensor está diseñado para proporcionar resultados insuperables en la menor cantidad de tiempo. El kit contiene una formulación única de RT M-MLV desarrollada para un enfoque de tubo único que aumenta la sensibilidad de reacción del extremo inferior. El paso de transcripción reversa solo tarda 15 minutos, por lo que puede pasar de la muestra de ARN a los resultados de PCR en menos de dos horas.
PCR & PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tampón de RT-PCR 10X, mezcla de dNTP, inhibidor de la ARNasa, M-MLV RT, glicerol 10X, imprimadores de control hGAPDH, ARN de control HeLa S3 y agua sin nucleasas |
| Formato | Componentes separados |
| Cantidad | 50 reacciones |
| Para utilizar con (aplicación) | Síntesis de ADNc, RT-PCR |
| Tipo de muestra | ARN |