Learn More
Invitrogen™ Soporte magnético-96
Código de producto. 10579773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10579773 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10579773 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM10027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    866.00€
    787.65€ / paquete de 1
    Ahorro 78.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para la precipitación de gránulos paramagnéticos de microplacas estándar de 96 pocillos con fondo en U y placas de PCR de 0,2 ml sin accesorios adicionales
El soporte tiene una base de poliacrilo transparente en microplaca SBS estándar de 96 pocillos y utiliza 24 imanes permanentes extremadamente fuertes para una separación magnética rápida y fácil en tan solo 30 segundos. El soporte se coloca plano en la mesa de laboratorio o en el adaptador de microplacas de las estaciones de trabajo robóticas.
  • Es ideal para su uso con los kits de aislamiento de ARN basados en gránulos magnéticos MagMAX™-96, MagMAX™ para kits de aislamiento de ARN de tubos de recogida de muestras de sangre estabilizados, los kits de aislamiento de ácidos nucleicos de FFPE MagMAX™ y el kit de amplificación de ARN MessageAmp™ Premier.
Sanidad animal, preparación de muestras de sanidad animal, purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de muestras bacterianas, ARN total de sangre, purificación de ARN/ADN viral
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) Soporte magnético
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Ambion
Cantidad 1 unidad
Tipo Soporte magnético