Learn More
Invitrogen™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit
Código de producto. 10378989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
10378989 50 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 10378989 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4413020
Includes
  • Partículas de unión al ADN, 10 mg/ml, 1 x 1,8 ml (igual para ambos kits)
  • Tampón de elución de ADN 1, 1 x 15 ml (igual para ambos kits)
  • Tampón de elución de ADN 2, 1 x 15 ml (igual para ambos kits)
  • Concentrado de solución de lavado 1, 1 x 16,4 ml
  • Concentrado de solución de lavado 2, 1 x 50 ml (igual para ambos kits)
  • Tampón de lisis de ADN de varias muestras, 1 x 55 ml (igual para ambos kits)
  • Agua sin nucleasas, 1 x 50 ml (igual para ambos kits)
  • Tampón PK, 1 x 11 ml (igual para ambos kits); tubos de procesamiento, 50 tubos; proteinasa K, 1 x 900 μl; ribonucleasa A (ARNasa A), 1 x 290 μl
Purificación rápida de ADN genómico de gran calidad
  • Los kits de varias muestras de ADN MagMAX están diseñados para diversos tipos de muestras, incluidas, sangre y sangre en papel de filtro, tejido, colas de ratón, hisopos bucales, capas leucocíticas y cultivos celulares. Estos kits de purificación usan tecnología de aislamiento de ácido nucleico basada en microesferas magnéticas MagMAX para obtener una magnífica producción de ADN purificado sin inhibidores que puedan afectar a las reacciones posteriores, como ensayos de genotipado, electroforesis capilar y secuenciación de última generación, así como análisis mediante fusión de alta resolución. El kit de 50 preparacones está diseñado para el procesamiento de tubo de microcentrífuga manual
  • La necesidad de una producción de ADN de gran pureza es cada más rigurosa debido al desarrollo de nuevos métodos y tecnologías analíticos, como el genotipado de alto rendimiento y las plataformas de secuenciación de ADN de última generación. Los kits de muestras múltiples de ADN MagMAX satisfacen el reto al suministrar ADN de alta pureza libre de nucleasas, proteínas y otros inhibidores de las reacciones enzimáticas posteriores
  • Se puede obtener una gran producción de ADN muy puro a partir de diversos materiales con los kits de varias muestras de ADN MagMAX. Esto contrasta con los métodos basados en membranas de filtración que a menudo requieren distintas configuraciones de kit para diferentes materiales de entrada. Para aplicaciones que requieren la máxima producción, por ejemplo, lotes pequeños o ADN para archivar, es conveniente el empleo del kit de varias muestras de ADN MagMAX (formato de tubo, procesamiento manual), puesto que acepta grandes entradas de muestras. Las cantidades obtenidas de ADN adecuadas para la mayoría de las aplicaciones rutinarias se pueden lograr utilizando los kits de muestras múltiples de ADN MagMAX-96 (formato de placa de 96 pocillos, compatible con la manipulación automatizada)
  • El kit de varias muestras de ADN MagMAX también proporciona alta producción de ADN a partir de muestras con altas concentraciones de lípidos o glucógeno, como tejidos del cerebro y del hígado, respectivamente. Se ha purificado más del doble de ADN de tejidos con el kit de varias muestras de ADN MagMAX que con el método basado en membranas de filtración de la competencia.
  • La mayoría de las aplicaciones moleculares enzimáticas son propensas a la inhibición de los analitos transportados desde la matriz de la muestra (p. ej., sangre, heparina, sales, proteínas) o el método de purificación en sí (fenol, sales, alcohol). Se ha demostrado el efecto de la pureza del ADN en aplicaciones moleculares sensibles, como la PCR cuantitativa (qPCR). El ADN se extrajo de la sangre mediante el kit de varias muestras de ADN MagMAX-96 o un kit basado en membranas de filtración de la competencia y se sometió a análisis de PCR en tiempo real. Los valores umbral de ciclo CT obtenidos con el ADN purificado gracias al kit de muestras múltiples de ADN MagMAX fueron inferiores a los obtenidos con el kit de membrana de filtración ADN purificado, lo que indica que el kit MagMAX produce ADN de mayor pureza
  • Los kits de varias muestras de ADN MagMAX proporcionan ADN purificado adecuado para una variedad de flujos de trabajo de aplicaciones Applied Biosystems, lo que incluye genotipado SNP y análisis de secuenciación de ADN
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de células y tejidos animales, ADNg de sangre (tamaño medio, 100 μl-1 ml), ADNg de células bucales, ADNg de muestras forenses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Microesferas de unión al ADN, 10 mg⁄l, 1 × 1,8 ml (igual para ambos kits), almacenar a una temperatura de 2-8 °C
• Tampón de elución de ADN 1, 1 × 15 ml (igual para ambos kits), almacenar a temperatura ambiente
• Tampón de elución de ADN 2, 1 × 15 ml (igual para ambos kits), almacenar a temperatura ambiente
• Concentrado de solución de lavado 1, 1 × 16,4 ml, almacenar a temperatura ambiente
• Concentrado de solución de lavado 2, 1 × 50 ml (igual para ambos kits), almacenar a temperatura ambiente
• Tampón de lisis de ADN de muestra múltiple, 1 × 55 ml (igual para ambos kits), almacenar a temperatura ambiente
• Agua sin nucleasas, 1 × 50 ml (igual para ambos kits), almacenar a temperatura ambiente
• Tampón PK, 1 × 11 ml (igual para ambos kits), almacenar a temperatura ambiente
• Tubos de procesamiento, 50 tubos, almacenar a temperatura ambiente
• Proteinasa K, 1 × 900 µl, almacenar a una temperatura de entre –15 y –25 °C
• Ribonucleasa A (ARNasa A), 1 × 290 µl, almacenar a una temperatura de entre –15 y –25 °C
Formato Kit
Isolation Technology Gránulo magnético
Tipo de muestra Sangre, Muestras bucales, Células, tejido
Tipo de producto final ADN genómico
Para utilizar con (aplicación) Genotipado, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR, secuenciación
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
N.º de reacciones 50 preparaciones
Línea de productos MagMAX
Tipo de producto Kit de varias muestras de ADN
Cantidad 50 preparaciones
Objetivo ADN genómico