Learn More
Invitrogen™ MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Código de producto. 12013729
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
480 preparaciones
96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
96 preparaciones
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12013729 96 preparaciones 96 preparaciones
11370912 480 preparaciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12013729 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4413021
Includes
  • DNA Binding Beads, 10 mg/mL, 1 × 1.8mL (Same for both kits) Store at 2 to 8 °C
  • DNA Elution Buffer 1 1 x 15mL (Same for both kits) Store at RT
  • DNA Elution Buffer 2 1 x 15mL (Same for both kits)Store at RT
  • Elution Plate, 96-well, 2 plates - Store at RT
  • Wash Solution 1 Concentrate, 1 x 15mL for PN 4413021 - Store at RT
  • Wash Solution 2 Concentrate, 1 x 50mL (Same for both kits) Store at RT
  • Multi-Sample DNA Lysis Buffer, 1 x 55mL (Same for both kits) Store at RT
  • MicroAmp Clear Adhesive Film, 1 x 4 films - Store at RT
  • Nuclease-Free Water 1 x 50mL (Same for both kits) Store at RT
  • PK Buffer 1 x 11mL (Same for both kits) Store at RT
  • Processing Plate, 96-well, 1 plate - Store at RT
  • Proteinase K, 1 x 850 μL - Store at -15 to -25 °C
  • Ribonuclease A (RNase A), 1 x 530 μL - Store at -15 to -25 °C
Purificación rápida de ADN genómico de gran calidad
Los kits de varias muestras de ADN MagMAX™ de 96 pocillos están diseñados para la purificación rápida de ADN genómico de gran calidad de diversos tipos de muestras, incluidas, sangre y sangre en papel de filtro, tejido, colas de ratón, hisopos bucales, capas leucocíticas y cultivos celulares. Estos kits de purificación usan tecnología de aislamiento de ácido nucléico basada en partículas magnéticas MagMAX™ para obtener una magnífica producción de ADN purificado, sin inhibidores que puedan afectar a las reacciones posteriores, como ensayos de genotipado, electroforesis capilar y secuenciación de última generación, así como análisis mediante fusión de alta resolución. Los kits de 96 preparaciones y de 5x 96 preparaciones están diseñados para un mayor rendimiento y procesamiento de formato automatizado.
La necesidad de una producción de ADN de gran pureza es cada más rigurosa debido al desarrollo de nuevos métodos y tecnologías analíticos, como el genotipado de alto rendimiento y las plataformas de secuenciación de ADN de última generación. Los kits de varias muestras de ADN MagMAX™ satisfacen el reto al suministrar ADN de alta pureza libre de nucleasas, proteínas y otros inhibidores de las reacciones enzimáticas posteriores.
Como se muestra en la tabla 1, se puede obtener una gran producción de ADN muy puro a partir de diversos materiales con los kits de varias muestras de ADN MagMAX™. Esto contrasta con los métodos basados en membranas de filtración que a menudo requieren distintas configuraciones de kit para diversos materiales de entrada. Para aplicaciones que requieren la máxima producción, por ejemplo, lotes pequeños o ADN para archivar, es conveniente el empleo del kit de varias muestras de ADN MagMAX™ (formato de tubo, procesamiento manual) puesto que acepta grandes entradas de muestras. La producción de ADN adecuada para la mayoría de las aplicaciones rutinarias se puede obtener utilizando los kits de muestras múltiples de ADN MagMAX™-96 (formato de placa de 96 pocillos, compatible con la manipulación automatizada) (tabla 1).
El kit de varias muestras de ADN MagMAX™ también proporciona alta producción de ADN a partir de muestras ricas en lípidos o glucógeno, como tejidos del cerebro y del hígado, respectivamente. La figura 1 muestra que se purificó más del doble de ADN de tejidos con el kit de varias muestras de ADN MagMAX™ que con el método basado en membranas de filtración de la competencia.
La mayoría de las aplicaciones moleculares enzimáticas son propensas a la inhibición por los analitos transportados desde la matriz de la muestra (por ejemplo, heme, heparina, sales, proteínas) o el método de purificación en sí (fenol, sales, alcohol). La figura 2 ilustra el efecto de la pureza del ADN en aplicaciones moleculares sensibles, como la PCR cuantitativa (qPCR). El ADN se extrajo de la sangre mediante el kit de varias muestras de ADN MagMAX™-96 o un kit basado en membranas de filtración de la competencia y se sometió a análisis de PCR en tiempo real. Los valores umbral de ciclo CT obtenidos con el ADN purificado gracias al kit de muestras múltiples de ADN MagMAX™ fueron inferiores a los obtenidos con el kit de membrana de filtración ADN purificado, lo que indica que el kit MagMAX™ produce ADN de mayor pureza.
Los kits de varias muestras de ADN MagMAX™ proporcionan ADN purificado adecuado para una variedad de flujos de trabajo de aplicaciones Applied Biosystems (figura 3), lo que incluye genotipado SNP y análisis de secuenciación de ADN (consulte la figura 4). Para ver la descripción completa del rendimiento del ADN purificado con los kits de varias muestras de ADN MagMAX™ en los ensayos de genotipado SNP TaqMan® y con la química BigDye® en el análisis de secuencias de ADN, consulte el boletín de productos del kit de varias muestras de ADN MagMAX™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Partículas de unión al ADN, 10 mg⁄ml, 1 × 1,8 ml, almacenar a 2-8 °C
• Tampón de elución del ADN 1 1 x 15 ml, almacenar en RT
• Tampón de elución del ADN 2 1 x 15 ml, almacenar en RT
• Placa de elución, 96 pocillos, 2 placas, almacenar en RT
• Concentrado de solución 1 de lavado, 1 x 15 ml, almacenar en RT
• Concentrado de solución 2 de lavado, 1 x 50 ml, almacenar en RT
• Tampón de lisis de múltiples muestras de ADN, 1 x 55 ml, almacenar en RT
• Película adhesiva transparente MicroAmp™, 1 x 4 películas, almacenar en RT
• Agua sin nucleasas, 1 x 50 ml, almacenar en RT
• Tampón PK, 1 x 11 ml, almacenar en RT
• Placa de procesamiento, 96 pocillos, 1 placa, almacenar en RT
• Proteinasa K, 1 x 850 µl, almacenar entre - 15 y - 25 °C
• Ribonucleasa A (RNasa A), 1 x 530 µl, almacenar entre - 15 y - 25 °C
Formato Kit
Isolation Technology Gránulo magnético
Tipo de muestra Sangre, Muestras bucales, Células, tejido
Tipo de producto final ADN genómico
Para utilizar con (aplicación) Genotipado, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR, secuenciación
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento, no compatible con alto rendimiento (manual), protocolos automatizados
N.º de reacciones 96 preparaciones
Línea de productos MagMAX
Tipo de producto Kit de varias muestras de ADN
Cantidad 96 preparaciones
Objetivo ADN genómico