Learn More
Invitrogen™ Acrilamida lineal (5 mg/ml) (tubo de 1 ml)
Código de producto. 10638105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10638105 1 mL 1 PCS
1 options
Código de producto. 10638105 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9520
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Es útil para separar los productos de reacciones de nucleótidos no incorporados y de cebadores de oligonucleótidos
La acrilamida lineal Invitrogen (5 mg/ml) se usa como coprecipitante de ácido nucléico y es ideal para reacciones PCR (reacción en cadena de la polimerasa) y RT-PCR debido a que las pequeñas cantidades de ácidos nucleicos contaminantes presentes en otros portadores podría amplificarse.
  • Ideal para RT-PCR
  • Aumenta la masa de sedimento
  • Recuperación cuantitativa de concentraciones bajas (ng/ml) de ácido nucleico
  • Evita la pérdida de sedimentos en ensayos de protección de nucleasas
¿Qué es un coprecipitante?
Los coprecipitantes son sustancias inertes que se utilizan para ayudar a la recuperación de los ácidos nucleicos durante precipitaciones de alcohol. Si bien pueden utilizarse para precipitar grandes cantidades de ácidos nucleicos, resultan esenciales para la recuperación cuantitativa de pequeñas cantidades de ácidos nucleicos en soluciones diluidas. A menudo, se prefiere la utilización de estas moléculas simplemente por la visualización del precipitado sedimentado tras la centrifugación. La acrilamida lineal ofrece ventajas sobre otros coprecipitantes porque se sintetiza de forma química y no se trata con reactivos (p. ej., proteasas) derivados de fuentes biológicas. Por lo tanto, no está contaminada con material biológico, por lo que resulta ideal para el uso anterior de RT-PCR. Se ha demostrado que precipitan niveles de pictograma de fragmentos de ADN mayores de 20 pares de bases, aunque no precipitan fragmentos más cortos ni nucleótidos libres. La acrilamida lineal es útil para separar los productos de reacciones de nucleótidos no incorporados y de la mayoría de los cebadores de oligonucleótidos. Se debe usar a una concentración final de trabajo de entre 10 y 20 μg/ml. La acrilamida lineal no interferirá con lecturas A 260/280. Se suministra en tubos de 5 x 1 ml.
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrilamida
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C.
Concentración 5 mg/ml
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ARN
Línea de productos Ambion
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 1 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Linear Acrylamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide