Learn More
Invitrogen™ Solución de precipitación de LiCl (7,5 M)
Código de producto. 10498254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10498254 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10498254 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9480
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No precipita ADN, proteínas o carbohidratos
Precipitation solution offers major advantages over other RNA precipitation methods in that it does not precipitate DNA, protein, or carbohydrates. It is supplied in one bottle of 100 mL at a concentration of 7.5M. It is the method of choice for removing inhibitors of translation or cDNA synthesis from RNA preparations.
Note: LiCl precipitation may not remove all DNA contamination from total RNA isolations. If the RNA is to be used for RT-PCR, it should be DNase I treated. The solution is rigorously tested for contaminating nonspecific endonuclease, exonuclease, and RNase activity.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 7,5 M
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ARN
Línea de productos Ambion
Pureza Sin ADNasa ni ARNasa
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente