Learn More
Invitrogen™ LeukoLOCK™ Total RNA Isolation System
Código de producto. 10506945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10506945 20 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 10506945 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1923
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Aísla y estabiliza los leucocitos de sangre completa
El LeukoLOCK™ es un método innovador para el fraccionamiento celular de sangre completa y estabilización y extracción de ARN total de la población de leucocitos. El kit está compuesto por un kit de fraccionamiento y estabilización LeukoLOCK (también disponible por separado; n.° de cat. AM1933) y un kit de aislamiento de ARN total LeukoLOCK.
El sistema LeukoLOCK está optimizado para su uso con sangre humana. La sangre es un almacén de información celular, pero la presencia de ARNm de globina en el ARN preparado a partir de sangre completa puede interferir con las aplicaciones posteriores de análisis de expresión. El sistema LeukoLOCK emplea tecnología de eliminación de leucocitos basada en filtros para aislar leucocitos de sangre completa y la solución de ARNlater™ para estabilizar las células en el filtro. Al excluir los glóbulos rojos, el ARN purificado a partir de leucocitos capturados no tiene ARNm de globina, lo que mejora la utilidad de la muestra para el perfilado de expresión y otras aplicaciones.
Estabilización y captura de leucocitos
Una muestra de 9 a 10 ml de sangre anticoagulada se pasa a través de un filtro LeukoLOCK, que captura la población total de leucocitos y elimina los glóbulos rojos (incluidos los reticulocitos), las plaquetas y el plasma. Después de enjuagarse con solución salina tamponada con fosfato, el filtro se enjuaga con la solución de ARN later para estabilizar el ARN en los leucocitos capturados. El ARN puede aislarse inmediatamente, o las células estabilizadas pueden mantenerse durante varios días a temperatura ambiente o durante periodos más largos a –20 °C o –80 °C.
Aislamiento del ARN
La purificación del ARN se realiza primero interrumpiendo las células capturadas en una solución basada en tiocianato de guanidinio que libera el ARN mientras inactiva simultáneamente las nucleasas. El lisado celular se recoge y se trata brevemente con Proteinasa K. El ARN se purifica a partir del lisado mediante la tecnología de lavado basada en gránulos magnéticos MagMAX, seguida por el tratamiento con ADNasa (con TURBO DNase™) y la limpieza final.
Estudios de expresión
Tanto la RT-PCR cuantitativa como los estudios de expresión de micromatrices han validado la idoneidad del ARN purificado para el perfilado fiable del transcriptoma. En comparación con el ARN procesado con un procedimiento de aislamiento de ARN en sangre de uso común, el ARN aislado con el sistema LeukoLOCK produce un ARNa medio más largo después de la amplificación y un porcentaje más alto de llamadas presentes sin necesidad de más pasos posteriores a la extracción para eliminar el ARNm de globina. Dado que el ARNa de la globina representa un porcentaje del 25 al 40 % del pico de ARNa a partir del ARN total de sangre completa, el rendimiento del ARN total es comprensiblemente inferior con métodos que agotan transcripciones de globina no deseadas. El ARN amplificado después de la purificación de LeukoLOCK ofrece una mayor sensibilidad de matriz debido a la drástica reducción en transcripciones de globina competidoras.
Producción del kit
La recuperación varía de donante a donante, pero es normalmente de 10 a 20 μg de ARN por una cantidad de 9 a 10 ml de sangre completa. El ARN recuperado mediante el sistema LeukoLOCK contiene menos de una décima parte de la cantidad de ARNm de globina alfa y beta derivados de reticulocitos presentes en muestras típicas de ARN de sangre completa no fraccionada.
  • Fracciona leucocitos de sangre completa en minutos
  • Extrae el ARN total de los leucocitos
  • No se requieren pasos adicionales de reducción de la globina
  • Estabiliza el ARN para preservar el perfil de expresión
  • Conserva los leucocitos a temperatura ambiente durante días
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, ARN total de sangre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene 1X PBS pH 7,4, ARNlater;™ Solución, tapón septo de caucho, conector deslizante blanco, pico de transferencia, filtro LeukoLOCK™, solución de elución, solución de unión⁄lisis LeukoLOCK™, solución de ajuste de pH LeukoLOCK™, tubos de procesamiento, concentrado de solución de lavado 1, concentrado de solución de lavado 2⁄3 y agua sin nucleasas a temperatura ambiente. Almacene los gránulos de unión de ARN a 4 °C. Almacene el tampón de DNasa 1X LeukoLOCK™, proteinasa K y TURBO™DNasa a -20 °C.
Isolation Technology Filtro de captura de leucocitos, gránulo magnético
Tipo de muestra Células, sangre
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), ensayos de protección de nucleasas, Northern Blotting, construcción de biblioteca de ADNc
N.º de reacciones 20 preparaciones
Escala preparativa > 1 ml de muestras de sangre (a gran escala)
Línea de productos Ambion, LeukoLOCK
Cantidad 20 preparaciones
Cantidad de material de partida Hasta 10 ml de sangre completa
Target ARN total