Learn More
Invitrogen™ IPTG (sin dioxano)
Código de producto. 10685985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10685985 5 g cada uno
10556735 2 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10685985 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9464
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Inductor de operón lac
Isopropil-beta-D-tiogalactósido (IPTG) Invitrogen™ es un inductor del operón lac y se utiliza con frecuencia junto con X-GAL para determinar el fenotipo de lac de plásmidos recombinantes o fago. IPTG se emplea también para inducir la expresión de los genes clonados bajo el control del operón lac. Se suministra en una botella que contiene 5 g.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material IPTG (isopropil β-D-tiogalactopiranósido)
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C.
Tipo de empaquetado Frasco
Línea de productos Ambion
Cantidad 5 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Polvo