Learn More
Invitrogen™ ARNsi prediseñado in Vivo Ambion™
Código de producto. 15551114
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto final:
ARNip prediseñado Ambion™ in vivo
Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC
HPLC IVR in vivo Ambion™ prediseñado
HPLC SIRNA in vivo Ambion™ prediseñado
Cantidad:
1 μmol
250 nmol
Tamaño de la unidad:
250 µmoles
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto final Cantidad Tamaño de la unidad
15551114 HPLC IVR in vivo Ambion™ prediseñado 1 μmol cada uno
15501114 Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC 250 nmol cada uno
15286304 ARNip prediseñado Ambion™ in vivo 250 nmol cada uno
15511114 Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC 1 μmol cada uno
15183197 HPLC SIRNA in vivo Ambion™ prediseñado 250 nmol 250 µmoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15551114 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4457310
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Los ARNip Ambion™ son los clásicos 21-meros que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química.
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, offering valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs ensure high specificity and efficiency.
Estos ARNip presentan un silencionamiento garantizado basado en su diseño probado.
El ARN de interferencia (ARNi) es la mejor manera de reducir eficazmente expresiones génicas para estudiar la función de las proteínas en una amplia variedad de tipos celulares. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y ordenar un ARNip personalizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 °C a -30 °C).
Descripción HPLC IVR ARNip in vivo Ambion prediseñado, 1 umol
RNAi Type ARNip
Tipo de producto final HPLC IVR in vivo Ambion™ prediseñado
Línea de productos Ambion
Tipo de producto ARNip
Pureza HPLC
Cantidad 1 μmol
Formulario Sólido
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.