Learn More
Ambion™ ARNip prediseñado in vivo Ambion™
Código de producto. 15531114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 umol
250 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15531114 250 nmol cada uno
15541114 1 umol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15531114 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 4457307
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
ARNip prediseñado in vivo Ambion™
El ARN de interferencia (ARNi) es la mejor manera de reducir eficazmente expresiones génicas para estudiar la función de las proteínas en una amplia variedad de tipos celulares. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Descripción El ARNip prediseñado a medida in vivo Ambion™, 250 nmol, sólido, polvo, pureza lista para HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) in vivo, ARNi es la mejor manera de reducir la expresión génica para estudiar la función de proteínas en una amplia gama de tipos de células. Utilice nuestro generador de ARNip personalizado GeneAssist para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
Tipo de producto ARNip prediseñado a medida In Vivo Ambion™
Pureza Preparado para HPLC in vivo
Cantidad 250 nmol
Formulario Sólido