Learn More
Invitrogen™ Kit de aislamiento de ARNmi mirVana™, con fenol
Código de producto. 10763147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10763147 40 preparaciones 1 PCS
1 options
Código de producto. 10763147 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1560
Disponibles con y sin fenol
El kit de aislamiento de miARN mirVana™ utiliza un procedimiento rápido para aislar pequeñas moléculas de ARN de tejidos y células mediante un eficaz método basado en un filtro de fibra de vidrio (GFF). El método aísla el ARN total que varía en tamaño desde kilobases hasta 10-mer. Cada kit contiene suficientes reactivos y consumibles para realizar 40 aislamientos de ARN total (incluido ARN pequeño) o 20 fracciones de ARN grande o pequeño por separado.
Recuperación eficaz de ARN pequeño Los procedimientos de purificación de ARN actuales se basan en la extracción orgánica, seguida de una precipitación de alcohol o adsorción de moléculas de ácido nucleico en una matriz de silicatos o un GFF. Lamentablemente, este procedimiento requiere una precipitación del alcohol, que consume mucho tiempo y resulta ineficaz para recuperar ARN pequeño. Dicho procedimiento generalmente produce la pérdida de importantes cantidades de ARN pequeño. El kit de aislamiento mirVana miRNA emplea la extracción orgánica seguida de una purificación en un GFF en condiciones específicas de unión y lavado. Como resultado, el kit recupera con eficacia todo el ARN (desde ARNm grande y ARN ribosómico hasta 10-mer) a partir de prácticamente cualquier tipo de célula y tejido. El kit de aislamiento de miARN mirVana– permite el aislamiento de ARN total que contiene ARN pequeño a partir de muestras compuestas por 102 a 107 células en cultivo o de 0,5 a 250 mg de tejido.
Enriquecimiento para ARN pequeño Aunque el kit de aislamiento mirVana miRNA purifica de manera eficaz cualquier ARN superior a 10 nt, también incluye procedimientos para aislar fracciones de ARN, específicamente enriquecidas o empobrecidas en especies de ARN pequeño. Mediante el procedimiento de enriquecimiento incluido en el kit de aislamiento de miARN mirVana, las moléculas de ARN de ∽ 200 nt o inferiores se pueden purificar de manera eficaz a partir de las especies de ARN de mayor tamaño. La preparación de ARN resultante está altamente enriquecida en miARN, ARNip o ARNsn. El enriquecimiento de ARN pequeño mediante el procedimiento del kit de aislamiento mirVana miRNA permite una detección de ARN pequeño más sensible con menos fondo en comparación con el mismo ensayo utilizado con ARN total.
  • Aislamiento eficaz de ARN total que contiene ARN pequeño
  • Enriquecimiento de ARN pequeño (menos de 200 nt) para aumentar la sensibilidad en análisis posteriores
  • Procedimiento sencillo de 30 minutos
  • Ideal para análisis de ARNmi, ARNip, ARNhc y ARNsn
  • Compatible con prácticamente todos los tipos de células y tejido
Productos acompañantes En el caso de tejidos que tienen niveles muy altos de ribonucleasas, tales como el páncreas o el bazo, se recomienda el kit de aislamiento de miARN mirVana, aunque no está diseñado para recuperar proteína y ARN pequeño a partir de una misma muestra.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, ARNi, ARNi, epigenética e investigación de ARN no codificante, análisis de miARN y ARN no codificante, aislamiento de miARN, aislamiento de microARN, ARNip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 30 ml de solución de lavado de miARN I (temperatura ambiente)
• 50 ml de solución de lavado 2/3 (temperatura ambiente)
• 80 tubos de recogida (temperatura ambiente)
• 40 cartuchos filtrantes (temperatura ambiente)
• 100 ml de tampón de lisis/unión (4 °C)
• 10 ml de aditivo homogenado de miARN (4 °C)
• 100 ml de ácido-fenol:cloroformo (4 °C)
• 1,4 ml de tampón de carga de gel II (-20 °C)
• 5 ml de solución de elución (-20 °C, 4 °C o temperatura ambiente)
Isolation Technology Columna de centrifugación (filtro de fibra de vidrio), extracción orgánica
Tiempo de purificación 30 min
Volumen de elución 100 μl
Tipo de muestra Bacterias, células, muestras vegetales, tejido, muestras víricas, levaduras, células, muestras vegetales, tejido, muestras víricas, levaduras, Enzymatic Reactions
Tipo de producto final ARN total, ARN del transcriptoma, ARNip, ARNsn, micro ARN
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) Análisis de microARN
Cantidad 40 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Hasta 250 mg de tejido, hasta 10^7 células
Producción Cells: ≤16 μg RNA per 50,000 cells
Tissue: ≤160 μg per 5 mg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • mirVana miRNA Isolation Kit, with phenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: phenol, chloroform,2-Mercaptoethanol, Thiocyanic acid, Formamide