Learn More
Invitrogen™ ARNsi prediseñado in Vivo Ambion™
Código de producto. 15521114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 μmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15521114 1 μmol cada uno
1 options
Código de producto. 15521114 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4457304
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Los ARNip Ambion™ son los clásicos 21-meros que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química.
Ambion™ siRNAs are classic 21-mers which incorporate the latest improvements in siRNA design, off-target effect prediction algorithms, and chemistry. These siRNAs are guaranteed-to-silence based on their proven design.
RNA interference (RNAi) is the best way to effectively knock down gene expression to study protein function in a wide range of cell types. Use our GeneAssist™ Custom siRNA Builder to design and order a custom siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 °C a -30 °C).
Descripción HPLC ARNip in vivo Ambion prediseñado, 1 umol
RNAi Type ARNip
Tipo de producto final Ambion™ In Vivo Pre-Designed SIRNA HPLC
Línea de productos Ambion
Tipo de producto ARNip
Pureza HPLC
Cantidad 1 μmol