Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Código de producto. 15591104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15591104 5 nmol cada uno
15501501 5 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15591104 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4457298
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models.
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, helping provide valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs help ensure high specificity and efficiency.
Los ARNip Ambion™ son los clásicos 21-meros que incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y química. Estos ARNip presentan un silencionamiento garantizado basado en su diseño probado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Descripción ARNip prediseñado Ambion™ in vivo, 5 nmol, polvo, blanco, pureza estándar, eficacia y estabilidad de reducción combinadas, fácil seguimiento de los ARNip administrados, ARNip de doble cadena que son reconocidos por el complejo de silenciamiento inducido por ARN (RISC).
RNAi Type ARNip
Tipo de producto final Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Línea de productos Ambion
Tipo de producto ARNip prediseñado «in vivo» Ambion™
Pureza Estándar
Cantidad 5 nmol