Learn More
Invitrogen™ Ambion™ In Vivo GAPDH Positive Control siRNA
Código de producto. 15571114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 nmol
50 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
250 nanomoles
5 nanomoles
50 nanomoles
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15571114 50 nmol 50 nanomoles
15551104 250 nmol 250 nanomoles
15531104 5 nmol 5 nanomoles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15571114 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4459407
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ambion™ In Vivo siRNAs are designed using the proven Silencer™ Select algorithm and incorporate chemical modifications for superior serum stability with in vivo delivery.
Ambion™ In Vivo siRNA Controls
  • Validated siRNA controls for optimizing siRNA experiments targeting coding and noncoding transcripts
  • Positive Control siRNAs functionally tested in several common cell lines
  • Negative Controls functionally proven to have minimal effects on cell proliferation and viability
  • Include Silencer™ Select modifications for enhanced specificity or Ambion™ In Vivo modifications for increased stability
  • For use in human, mouse, and rat cells
Los controles ARNip Ambion™ in vivo
• Controles de ARNip validados para optimizar experimentos de ARNip dirigidos a las transcripciones con y sin codificación
• Funcionalidad de control positivo de ARNip probada en varias líneas celulares normales
• Demostración funcional de que los controles negativos tienen efectos mínimos en la proliferación y viabilidad celulares
• Inclusión de modificaciones de Silencer™ Select para una mayor especificidad o de modificaciones Ambion™ in vivo para una mayor estabilidad
• Para su uso en células humanas, de ratón y de rata
¿Qué son los ARNip Ambion™ in vivo?
Los ARNip Ambion™ in vivo se han diseñado utilizando el algoritmo Silencer™ Select demostrado e incorporan modificaciones químicas para una mayor estabilidad del suero con administración in vivo. La estabilidad del suero añadida no compromete el rendimiento de los ARNip. Se ha demostrado que el ARNip Ambion™ in vivo no es tóxico in vivo (ratón) ni inmunogénico (ensayos celulares). En los ensayos celulares, los ARNip Ambion™ in vivo presentan una potencia equivalente o mejor que los ARNip Silencer™ Select. El resultado es una mayor confianza en sus experimentos con ARNi in vivo, una mejor reducción cuando se combina con una solución de administración eficiente y la garantía de efectos no específicos limitados.
ARNip de control positivo GAPDH
Nuestro ARNip de control positivo GAPDH ampliamente validado para humanos, ratones y ratas sirve para múltiples funciones. En primer lugar, es una “prueba ideal” de ARNip para quienes se inician en los experimentos ARNip, porque está validado para trabajar en múltiples líneas celulares. Además, debido a que se dirige a ARNm GAPDH, que se utiliza comúnmente como un control interno, sus efectos son fáciles de analizar y, por lo tanto, proporciona una excelente herramienta para controlar la eficacia de la transfección del ARNip mediante RT-PCR en tiempo real. El ARNip de control positivo GAPDH Ambion™ In Vivo muestra un aumento de la resistencia al suero y a la nucleasa en comparación con los ARNip Silencer Select™ sin perder potencia o especificidad, y se recomienda para aplicaciones in vivo.
Control de calidad
Ambion™ sintetiza y purifica cada ARNip Ambion™ in vivo en instalaciones de vanguardia para satisfacer los más altos estándares de calidad. Como parte de nuestros rigurosos procedimientos de control de calidad, cada oligonucleótido de ARN se somete a análisis mediante espectrometría de masas MALDI-TOF y se emplea un HPLC analítico para controlar la pureza. Para proporcionar la máxima calidad, también evaluamos cada ARNip recocido mediante electroforesis de gel para confirmar que las cadenas se recuecen correctamente. El resultado es un ARNip de máxima calidad que está purificado y listo para su uso.
Controles in vivo Ready
Nuestros ARNip de control “in vivo Ready” están sujetos a ese nivel adicional de purificación y pruebas requeridas para la introducción de ARNip en animales. Después de la purificación mediante HPLC y recocido, cada ARNip se purifica aún más utilizando un proceso que elimina el exceso de sal a través de una membrana semipermeable. El resultado es un ARNip muy puro con un contenido de sal mínimo, adecuado para aplicaciones in vivo. A continuación, los ARNip in vivo se esterilizan mediante filtración y se prueban para detectar la presencia de endotoxinas. A concentraciones de 50 μM en presencia de agua desionizada, los ARNip in vivo Ready contienen inferior al 5,0 mM Na+, inferior al 0,06 mM K+ y inferior al 0,02 mM Mg2+.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El ARNip (recocido) se envía a temperatura ambiente como oligonucleótidos secos en un solo tubo, junto con 1,75 ml de agua sin nucleasas para resuspensión. Almacenar a –20 °C o inferior.
Descripción ARNip de control positivo de GAPDH In Vivo Ambion™, 50 nmol, colorante no conjugado, ARNip tipo ARNi, tipo de control positivo de reducción génica, utilizado para ARNi, transfección, gen objetivo de GAPDH, –20 °C de temperatura de almacenamiento, para uso exclusivo en investigación
Tipo de control Control positivo
RNAi Type ARNip
Para utilizar con (aplicación) Transfección, ARNi
Incluye El ARNip (recocido) se envía a temperatura ambiente como oligonucleótidos secos en un mismo tubo, junto con 1,75 mL de agua sin nucleasas para resuspensión.
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos Ambion
Tipo de producto ARNip
Pureza HPLC
Cantidad 50 nmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Target GAPDH