Learn More
Invitrogen™ Placenta humana, ARN total
Código de producto. 10219384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10219384 100 μg cada uno
1 options
Código de producto. 10219384 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM7950
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Certificado por microARN de la mayor calidad
El ARN de la más alta calidad disponible de Invitrogen se trata con ADNasa, se somete a estándares de control de calidad insuperables y se certifica para contener ARN pequeños (miARN, ARNip, y ARNsn). Se suministra en un tubo de 100 μg cada uno con una concentración de 1 mg/ml. La inexactitud del ARNm, la contaminación del ADN genómico, la presencia o ausencia de inhibidores enzimáticos y la contaminación del ARN ribosomal en preparados poli(A) son aspectos importantes que se utilizan para juzgar la calidad de los ARN de FirstChoice™. Las muestras se procesan utilizando reactivos de aislamiento de ARN de Invitrogen para producir ARN intacto y muy puro. Se realiza un tratamiento riguroso de la ADNasa para garantizar que el ARN esté listo para su uso en cualquier aplicación posterior, incluida la RT-PCR. Debido a que es imposible extraer cada molécula de ADN de una muestra de ARN, cada preparación se prueba para garantizar que la contaminación residual de ADN sea insignificante. La integridad del ARN se verifica mediante electroforesis capilar con el bioanalizador Agilent™ 2100.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN
Order Info
Condición de envío: Hielo seco
Certifications
Certificado por microARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 1 mg/mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a -70 °C o menos. Evite los ciclos múltiples de congelación y descongelación. Las alícuotas del producto pueden almacenarse a corto plazo a -20 °C. NO ALMACENAR EN CONGELADORES SIN ESCARCHA.
Especie Humano
Tipo de muestra ARN total
Línea de productos Ambion
Pureza Certificado para microARN
Cantidad 100 μg
Tratamiento de la muestra Tratado con ADNasa
Fuente de muestra Tejido normal
Condiciones de envío Hielo seco
Tejido Placenta