Learn More
Invitrogen™ Glucógeno (5 mg/ml)
Código de producto. 10526565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 tubos
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10526565 5 tubos 5 ml
1 options
Código de producto. 10526565 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9510
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mejora la precipitación de ácidos nucleicos
El glucógeno es un carbohidrato de cadena ramificada y resulta útil como coprecipitante de ácidos nucleicos. Se suministra en cinco tubos de 1 ml cada uno, a una concentración de 5 mg/ml.
  • Ideal para RT-PCR
  • Aumenta la masa de sedimento
  • Recuperación cuantitativa de concentraciones bajas (ng/ml) de ácido nucleico
  • Evita la pérdida de sedimentos en ensayos de protección de nucleasas
¿Qué es un coprecipitante?
Los coprecipitantes son sustancias inertes que se utilizan para ayudar a la recuperación de los ácidos nucleicos durante precipitaciones de alcohol. Si bien pueden utilizarse para precipitar grandes cantidades de ácidos nucleicos, resultan esenciales para la recuperación cuantitativa de pequeñas cantidades de ácidos nucleicos en soluciones diluidas. A menudo, se prefiere la utilización de estas moléculas simplemente por la visualización del precipitado sedimentado tras la centrifugación. Cuando se usa con una concentración final de 50 a 150 μg/ml, el glucógeno se coprecipita con ácidos nucleicos en presencia 0,5 M de acetato de amonio e isopropanol o etanol. Se suministra con una concentración de 5 mg/ml en agua destilada tratada con dietil pirocarbonato. El glucógeno no interferirá con lecturas 260/280. El producto de glucógeno se aísla a partir del mejillón, una fuente biológica, como sucede con la mayoría de las demás preparaciones de este coprecipitante. El glucógeno se trata con proteinasa K y SDS para eliminar cualquier nucleasa contaminante y, a continuación, se aplica una extracción de fenol/cloroformo, se precipita con etanol y se resuspende en agua libre de nucleasas. El glucógeno incluye una garantía de ausencia de ARNasa y ADNasa.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, extracción de ARN, aislamiento total de ARN, ARN total de células y tejidos animales
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 mg/mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C.
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ADN/ARN
Línea de productos Ambion
Tipo de producto Glucógeno
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 5 tubos
Condiciones de envío Hielo seco
Formulario Líquido