Learn More
Invitrogen™ Coprecipitante GlycoBlue™ (15 mg/ml)
Código de producto. 10301575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
300 μl
5 x 300 μl
Tamaño de la unidad:
1500 microlitros
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10301575 5 x 300 μl 1500 microlitros
10391565 300 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10301575 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9516
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El colorante azul aumenta la visibilidad de los sedimentos
El coprecipitante GlycoBlue™ consta de un colorante azul unido covalentemente a glucógeno, un carbohidrato de cadena ramificada, que es útil como coprecipitante de ácido nucleico. El colorante fijado aumenta la visibilidad del sedimento. Este producto es un coprecipitante ideal en ensayos de protección de nucleasas con una dilución de 1/100 de la solución madre. Características del coprecipitante GlycoBlue™:
  • Ideal para RT-PCR
  • Aumenta la masa y visibilidad de sedimentos
  • Recuperación cuantitativa de concentraciones bajas (ng/ml) de ácido nucleico
  • Evita la pérdida de sedimentos en ensayos de protección de nucleasas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 15 mg/mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C.
Tipo de empaquetado Tubo
Línea de productos Ambion, GlycoBlue
Pureza Grado de biología molecular
Cantidad 5 x 300 μl
Condiciones de envío Hielo seco
Formulario Líquido