Learn More
Invitrogen™ GLOBINclear™-Human Kit, for globin mRNA depletion
Código de producto. 10402478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10402478 20 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 10402478 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1980
 Artículo restringido
En stock
Includes
20 μl de mezcla de captura de oligo; 600 μl de gránulos magnéticos de estreptavidina; 1,5 ml de tampón de hibridación 2X; 1,5 ml de tampón de gránulos de estreptavidina; 1,75 agua sin nucleasa; 200 μl de gránulos de unión de ARN; 5 ml de concentrado de solución de lavado de ARN; 1 ml de tampón de elución; 80 μl de tampón de gránulos de ARN; 4 ml de concentrado de tampón de unión de ARN; 100 tubos no adherentes de 1,5 ml
Requires
El kit requiere el uso de un soporte magnético. El soporte magnético de seis tubos (N.º de cat. AM10055) puede albergar seis tubos de microcentrífuga cónicos independientes de 1,5 ml o microtubos de fondo redondo de 2 ml con un diámetro de 8–10 mm.
Un tratamiento rápido y completo para ARN derivado de sangre completa humana que utiliza una novedosa tecnología no enzimática para reducir rápidamente > 95 % del ARNm de globina alfa y beta de las preparaciones de ARN total.
El kit GLOBINclear-Human Kit es un tratamiento rápido y completo para ARN derivado de sangre completa humana que utiliza una novedosa tecnología no enzimática para reducir rápidamente > 95 % del ARNm de globina alfa y beta de las preparaciones de ARN total.
Entre las ventajas del kit GLOBINclear-Human se incluyen:
• Mejora la calidad y la precisión de los perfiles de expresión génica mediante la eliminación de > 95 % del ARNm de globina no deseado del ARN total de sangre completa para revelar datos biológicamente relevantes
• Evita los tratamientos de ARNasa H duros que pueden degradar el ARNm y alterar los perfiles de expresión
• Produce una plantilla superior para secuenciación de próxima generación, reacciones de amplificación de ARN, síntesis de ADNc, análisis de micromatrices y RT-PCR cuantitativa de rutina mediante el uso de una tecnología no enzimática
La eliminación del ARNm de globina es un paso preparatorio fundamental
La elaboración de perfiles de expresión del transcriptoma de muestras de sangre completa se utiliza ampliamente para estudiar las respuestas fisiológicas, patogénicas y terapéuticas del transcriptoma. Sin embargo, hasta el 70 % del ARNm (en masa) de las muestras de ARN total de sangre completa está compuesto por transcripciones de globina no deseadas que afectan a la calidad y la precisión de los perfiles de expresión génica en las tecnologías de secuenciación y micromatrices de ADN. Por tanto, la eliminación del ARNm de globina es un paso preparatorio fundamental para obtener datos precisos y biológicamente relevantes durante el análisis del transcriptoma.
La ventaja de GLOBINclear
El kit GLOBINclear utiliza una novedosa tecnología de hibridación que aprovecha la fuerza de unión de la biotina/estreptavidina, la especificidad de la hibridación del ácido nucleico y la comodidad de las separaciones magnéticas. En primer lugar, el ARNm de globina se elimina del ARN de sangre completa mediante una novedosa tecnología de captura de hibridación; a continuación, el ARN restante se purifica con un rápido procedimiento de limpieza basado en gránulos magnéticos.
Como resultado, el ARN procesado de GLOBINclear proporciona resultados de perfiles de expresión más sensibles que el ARN de sangre completa sin procesar, ya que el procedimiento de eliminación remedia los problemas asociados con el abundante ARNm de globina que se encuentra en las muestras de ARN de sangre completa.
Además, otras tecnologías de eliminación del ARNm de globina basados en tratamientos enzimáticos duros con RNasa H pueden comprometer el perfil de expresión al degradar otros ARNm a parte del ARNm de globina. Dado que el kit GLOBINclear utiliza una tecnología no enzimática, el ARN resultante es una plantilla superior para secuenciación de próxima generación, reacciones de amplificación de ARN, síntesis de ADNc, análisis de micromatrices y RT-PCR cuantitativa de rutina.
Producto accesorio
El kit requiere el uso de un soporte magnético. Se recomienda el soporte magnético DynaMag-2 (N.º de cat. 12321D).
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de eliminación de ARNm
Contenido y almacenamiento • 20 µl de mezcla de captura de oligo (-20 °C)
• 600 µl de gránulos magnéticos de estreptavidina(4 °C: no congelar)
• 1,5 ml tampón de hibridación 2X (temperatura ambiente)
• 1,5 ml de tampón de gránulos de estreptavidina (temperatura ambiente)
• 1,75 agua sin nucleasas (-20 °C, 4 °C o temperatura ambiente)
• 200 µl de gránulos de unión de ARN (4 °C: no congelar)
• 5 ml de concentrado de solución de lavado de ARN (4 °C o temperatura ambiente)
• 1 ml de tampón de elución (4 °C o temperatura ambiente)
• 80 µl de tampón de gránulos de ARN (temperatura ambiente)
• 4 ml de tampón de unión de ARN concentrado (temperatura ambiente)
• 100 tubos antiadherente de 1,5 ml (temperatura ambiente)
Todos los componentes se envían con hielo húmedo, excepto la mezcla de captura de oligo (hielo seco).
Tipo de producto final ARN total (ARNm de globina agotado)
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Tipo de muestra ARN total (sangre completa)
Especie Humano
Formato Microtubo
Línea de productos Ambion, GLOBINclear
Para utilizar con (aplicación) Análisis de micromatrices, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR), Northern Blot, construcción de bibliotecas de ADNc
Cantidad 20 preparaciones