Learn More
Invitrogen™ Tampón de carga de gel II (desnaturalización de PAGE)
Descripción
A 1–2X solution of 95% Formamide, 18 mM EDTA, and 0.025% SDS, Xylene Cyanol, and Bromophenol Blue. Supplied in one 1.4 mL bottle. All Invitrogen™ Gel Loading Solutions are rigorously tested for non-specific endonuclease activity, exonuclease activity, RNase activity, and for functionality. These are the same solutions we use in-house and in our kits.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C. |
| Tampón | Soluciones de secado |
| Formato | Frasco |
| Etiqueta o tinte | Xileno cianol |
| Formulario | Líquido |
| Compatibilidad del gel | Geles de poliacrilamida desnaturalizantes |
| Cantidad | 1 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Ambion |