Learn More
Invitrogen™ FirstChoice™ RLM-RACE Kit
Código de producto. 10554445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10554445 1 kit cada uno
10066184 1 kit cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10554445 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1700
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Includes
Exo– Klenow, 10X Decamer Solution, 5X Reaction Buffer minus dATP, 5X Reaction Buffer minus dCTP, DECAtemplate GAPDH-M, and 0.5M EDTA should be stored at –20°C. Nuclease-free water may be stored at any temperature.
Requires
La ADN polimerasa Taq termoestable SuperTaq se vende por separado.Para una amplificación óptima de fragmentos ≥1 kb, utilice SuperTaq-Plus.
Está diseñado para amplificar únicamente ADN complementario (ADNc) a partir de ARNm con caperuza de longitud completa, lo que normalmente produce una sola banda tras la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase, 10X FastAP Buffer, Tobacco Acid Pyrophosphatase, 10X TAP Buffer, T4 RNA Ligase, 10X T4 RNA Ligase Buffer, M-MLV Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor, 10X RT Buffer, 2.5 mM dNTP Mix, Mouse Thymus RNA (1 mg/ml), Random Decamers, 5' RACE Adapter, 3' RACE Adapter, 5' RACE Outer Primer, 5' RACE Inner Primer, 3' RACE Outer Primer, 3' RACE Inner Primer, 5' RACE Outer Control Primer, 5' RACE Inner Control Primer, 5' PCR Control Primer, 3' RACE Control Primer and Ammonium Acetate Stop Solution should be stored at -20°C. Nuclease-free Water may be stored at any temperature.
El kit FirstChoice RLM-RACE es una mejora enorme con respecto a la amplificación rápida y básica del protocolo de extremos de ADNc (RACE). El procedimiento RLM-RACE selecciona solo ARNm de longitud completa pero no ARNr, ARNt o ARN degradado y facilita la clonación de secuencias a partir de los extremos 5' de mensajes.
  • De ARN a producto de PCR en menos de un día
  • Genera un producto único y específico a partir de transcritos raros
  • Selecciona extremos 5' y/o 3' de mensajes reales
  • Eficaz:
  • Todas las reacciones enzimáticas están optimizadas para garantizar la detección de incluso el ARNm más raro
  • Tamaño del producto final: 7 kb o menos
  • Temperatura óptima de reacción: 42 °C
  • Muestra: ARN
  • La amplificación rápida de extremos de ADNc (5'-RACE) es una técnica basada en la reacción en cadena de la polimerasa desarrollada para facilitar la clonación de secuencia a partir de los extremos 5' de mensajes.
  • Mejora del protocolo básico RACE
  • Selección de ARNm de longitud completa pero no de ARNr, ARNt o ARNm degradado
Temperatura óptima de reacción: 42 °C
Clonación, PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa, bibliotecas de ADNc y construcción de bibliotecas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit RLM-RACE
Incluye Kit, FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase, 10X FastAP Buffer, Tobacco Acid Pyrophosphatase, 10X TAP Buffer, T4 RNA Ligase, 10X T4 RNA Ligase Buffer, M-MLV Reverse Transcriptase, RNase Inhibitor, 10X RT Buffer, 2.5 mM dNTP Mix, Mouse Thymus RNA (1 mg/ml), Random Decamers, 5’ RACE Adapter, 3’ RACE Adapter, 5’ RACE Outer Primer, 5’ RACE Inner Primer, 3’ RACE Outer Primer, 3’ RACE Inner Primer, 5’ RACE Outer Control Primer, 5’ RACE Inner Control Primer, 5’ PCR Control Primer, 3’ RACE Control Primer and Ammonium Acetate Stop Solution, Nuclease-free Water
Contenido y almacenamiento
•FastAP™ Thermosensitive Alkaline Phosphatase
•10X FastAP Buffer, Tobacco Acid Pyrophosphatase
•10X TAP Buffer, T4 RNA Ligase
•10X T4 RNA Ligase Buffer
•M-MLV Reverse Transcriptase
•RNase Inhibitor
•10X RT Buffer
•2.5 mM dNTP Mix
•Mouse Thymus RNA (1 mg/ml)
•Random Decamers
•5' RACE Adapter
•3' RACE Adapter
•5' RACE Outer Primer
•5' RACE Inner Primer
•3' RACE Outer Primer
•3' RACE Inner Primer
•5' RACE Outer Control Primer
•5' RACE Inner Control Primer
•5' PCR Control Primer
•3' RACE Control Primer
•Ammonium Acetate Stop Solution
•Components should be stored at -20°C. Nuclease-free Water may be stored at any temperature.
Tipo de producto final ADNc
Temperatura óptima de reacción de 42 °C
Transcriptasa inversa M-MLV
Condiciones de envío Hielo seco
Formato Kit
Línea de productos Ambion, FirstChoice
Para utilizar con (aplicación) Bibliotecas de ADNc y construcción de bibliotecas
Cantidad 1 kit