Learn More
Invitrogen™ Fast SYBR™ Green Cells-to-CT™ Kit
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10678255
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10678255 100 reacciones 100 reacciones
10638095 400 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10678255 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4402956
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PCR en tiempo real rápida e inicio en caliente integrado
El kit Ambion SYBRGreen Cells-to-CT™ rápido es un método rápido, sencillo y sólido para pasar directamente de células cultivadas a resultados de PCR en tiempo real. Esta tecnología de última generación de lisis celular y estabilización de ARN elimina por completo el laborioso y lento proceso de purificación de ARN. El kit incluye reactivos suficientes para 100 reacciones. El kit SYBRGreen Cells-to-CT rápido contiene ADN polimerasa AmpliTaq™ Fast, UP, que permite un inicio en caliente instantáneo, minimizando así la formación de productos no específicos con PCR rápida en tiempo real.
  • Incluye reactivos optimizados para trabajar de forma eficiente y listos para usar
  • La tecnología Cells-to-CT es simple y eficaz y permite la preparación de muestras a temperatura ambiente en solo siete minutos, incluido el tratamiento con ADNasa
  • Precisión validada, reproducibilidad excepcional y sensibilidad máxima de 10 a 100 000 células por muestra; resultados equivalentes a los del ARN purificado
  • qRT-PCR de dos pasos
Valor excepcional: el kit incluye reactivos para la preparación de muestras integrados en un flujo de trabajo de expresión génica completo y optimizado que incluye reactivos de transcripción inversa y una mezcla maestra de PCR de alto rendimiento con SYBRGreen.
Extraordinaria facilidad: el protocolo comienza con un sencillo procedimiento de preparación de muestras de siete minutos. En primer lugar, las células se lavan en PBS y se lisan durante cinco minutos a temperatura ambiente; el tratamiento de ADNasa se puede realizar de forma simultánea. La reacción de lisis se detiene y la muestra está lista para la transcripción inversa o el almacenamiento a - 20 °C durante un máximo de cinco meses. Puesto que las muestras se pueden procesar directamente en placas de cultivo (96 o 384 pocillos), la manipulación de muestras y la posibilidad de pérdida de muestras o de error de transferencia se reducen al mínimo, lo que da como resultado una mayor reproducibilidad. Tras la preparación de la muestra, se añade una parte del lisado celular a una reacción de RT seguida de una PCR en tiempo real con la mezcla maestra incluida.
Rendimiento extraordinario: para demostrar el rendimiento del kit, se han realizado experimentos de replicación con purificación de ARN tradicional y análisis de PCR en tiempo real o el kit rápido SYBRGreen Cells-to-CT. El kit muestra un rendimiento equivalente a los resultados obtenidos con ARN purificado para el análisis de 10 a 100 000 células. Además, se ha demostrado que la sensibilidad, la eficiencia y el rango dinámico eran superiores a los kits de lisados de la competencia. Las muestras preparadas con el kit se han probado para comprobar su compatibilidad en diversas plataformas de PCR en tiempo real, incluidas las de Applied Biosystems, Roche y Bio-Rad.
Producto accesorio:
El kit de control SYBRGreen Cells-to-CT (SKU: 4402959) contiene un conjunto de ARN de control y cebador Xeno™ y se recomienda para controlar la eficacia del lisado celular y la inhibición de amplificación en las reacciones Cells-to-CT.
PCR rápida en tiempo real, análisis de expresión génica y genotipado, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real a partir de muestras directamente
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 20X
Contenido y almacenamiento Almacene la solución de parada, la mezcla de enzimas ADNasa I y RT 20X a -20 °C. Almacene la solución de lisis, el tampón SYBR™ RT 2X y la mezcla rápida para PCR SYBR™ Green a 4 °C. Almacene el agua sin nucleasas a temperatura ambiente.
Método de detección SYBR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Fast
Velocidad de reacción Fast
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode
Etiqueta o tinte SYBR Green
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos Cells-to-CT, SYBR
Tiempo de purificación 5 min
Grado de pureza o calidad UP (ultrapura)
Cantidad 100 reacciones
Transcriptasa inversa M-MLV
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de muestra Células