Learn More
Invitrogen™ Elution Solution, Nucleic Acid Purification
Código de producto. 15681752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15681752 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 15681752 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4305893
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
La solución de elución se utiliza en la purificación de ARN total de células, aislamientos de células primarias, tejidos animales y vegetales y tumores.
La solución de elución se utiliza en la purificación de ARN total de células, aislamientos de células primarias, tejidos animales y vegetales y tumores.
  • Para uso con la solución de lisis de ARN total y la purificación de ácido nucleico
  • Tamaño: 1000 ml
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ácido nucleico
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente