Learn More
Invitrogen™ ElectroZap™ Electrode Decontamination Solution
Código de producto. 10458634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10458634 250 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10458634 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9785
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Invitrogen™ ElectroZap es una solución de limpieza no corrosiva y estable que se ha formulado especialmente para limpiar las superficies de los electrodos de manera simple, rápida y eficiente y es eficaz frente a altos niveles de contaminación por ARNasa o ADNasa.
Invitrogen™ ElectroZap es una solución de limpieza no corrosiva y estable que se ha formulado especialmente para limpiar las superficies de los electrodos de manera simple, rápida y eficiente y es eficaz frente a altos niveles de contaminación por ARNasa o ADNasa. Los investigadores que realizan análisis de ARN a menudo requieren el uso de un medidor de pH para preparar sus soluciones libres de ARNasa. Sin embargo, el uso de un mismo medidor de pH por parte de varios laboratorios a menudo puede dar lugar a problemas de contaminación por ARNasa, especialmente al preparar soluciones que no pueden tratarse con DEPC o esterilizarse en autoclave. Se deben tomar precauciones especiales al eliminar la contaminación por ARNasa del medidor de pH para que la precisión no se vea afectada y no quede ningún residuo de la solución de limpieza. Simplemente rocíe ElectroZap directamente sobre el electrodo y luego enjuague con agua libre de ARNasa— no quedarán residuos que puedan interferir con las reacciones enzimáticas posteriores. Se suministra en una botella de 250 mL.
  • Se enjuaga fácilmente sin dejar residuos
  • Estable, seguro y no corrosivo
  • Sin necesidad de ácido fuerte o álcali
  • También elimina las ADNasas y otras proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
Contenido y almacenamiento Almacenar ElectroZap™ a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 250 mL
Tipo de reactivo Reactivo de control de ARNasas
Línea de productos Ambion, ElectroZap
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ARN