Learn More
Invitrogen™ EDTA (0,1 mM), pH 8,0, sin ARNasa
Código de producto. 10072774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10072774 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 10072774 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9912
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Solución de almacenamiento sin nucleasas para muestras de ARN
La solución de EDTA de 0,1 mm se suele recomendar como solución de almacenamiento para muestras de ARN. La solución de EDTA de 0,1 mm se encuentra en agua ultrapura sin nucleasas. Se suministra en un frasco de 50 ml. El último paso en cada protocolo de aislamiento de ARN es resuspender el precipitado de ARN purificado. Después de aislar meticulosamente el ARN, es crucial que el pellet se suspenda y se almacene en una solución segura y libre de ARNasa. La solución de EDTA de 0,1 mm se prepara a partir de los reactivos más puros disponibles, en condiciones escrupulosamente controladas y en una instalación de fabricación con tecnología de última generación. A continuación, se somete a rigurosos procedimientos de control de calidad para garantizar su pureza y rendimiento.
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, extracción de ARN y aislamiento de ARN total
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EDTA
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Concentración 0,1 M
Tipo de muestra ARN
Para utilizar con (aplicación) Blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Tipo de empaquetado Frasco
pH pH 8,0
Línea de productos Ambion
Pureza Sin ADNasa ni ARNasa
Cantidad 50 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido