Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Oligo(dT)25
Código de producto. 10707863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10707863 2 ml cada uno
10424573 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10707863 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 61002
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se dirigen y capturan específicamente moléculas de ARNm de prácticamente cualquier muestra sin procesar y eliminan la necesidad de purificar el ARN total cuando el ácido nucleico que contiene la información deseada es el ARNm.
Dynabeads™ Oligo(dT)25 mRNA isolation beads specifically target and capture mRNA molecules from virtually any crude sample and eliminate the need to purify total RNA when the desired information-bearing nucleic acid is mRNA. Since mRNA comprises only about 1–5% ot total cellular RNA, the isolation of total RNA is not the most efficient way to isolate mRNA. Other technologies designed to purify total RNA yield ∼80% ribosomal RNA and force mRNA to compete with ribosomal RNA, transfer RNA, micro RNA, small nucleolar RNA, and small cytoplasmic RNA for membrane binding. Advantages of Dynabeads™ Oligo(dT)25 beads:
Los gránulos de aislamiento de ARNm con Oligo(dT)25 Dynabeads™ se dirigen y capturan específicamente moléculas de ARNm de prácticamente cualquier muestra sin procesar y eliminan la necesidad de purificar el ARN total cuando el ácido nucleico que contiene la información deseada es el ARNm. Puesto que el ARNm constituye solamente entre el 1 y el 5 % del ARN celular, el aislamiento de ARN total no es el método más eficaz para aislar el ARNm. Otras tecnologías diseñadas para purificar el ARN total producen ∼80 % de ARN ribosómico y obligan al ARNm a competir con el ARN ribosómico, el ARN de transferencia, el micro ARN, el pequeño ARN nucleolar y el pequeño ARN citoplásmico para unir las membranas. Ventajas de los gránulos con Oligo(dT)25 Dynabeads™:
• Procedimiento rápido y suave que produce ARNm puro intacto
• Aislamiento de ARNm extremadamente puro: la mejor opción previa a la síntesis de ADNc
• La gran sensibilidad del aislamiento de ARNm permite la síntesis de ADNc y la construcción de bibliotecas de ADNc a partir de muestras de partida ultrapequeñas (permite la construcción de bibliotecas de ADNc a partir de una única célula)
Cómo funcionan los gránulos
Los gránulos recubiertos con oligo(dT)25Dynabeads™ se dirigen y capturan específicamente el transcriptoma de ARNm de una amplísima variedad de muestras de partida sin procesar. El ARN ribosómico, el ADN, las proteínas y las pequeñas moléculas de ARN (como ARN de transferencia, micro ARN y pequeños ARN nucleolares) no se unen a los gránulos y se descartan. Los gránulos solo capturan ARN poliadenilado (ARNm). El ARNm aislado es puro, lo que elimina la necesidad de sustraer el ARN ribosómico o de tratar la ADNasa tras la extracción. Este sistema sin columna garantiza la máxima recuperación del transcriptoma:
• Captura física de ARNm en gránulos magnéticos móviles
• Procedimientos de manipulación magnética rápidos y suaves
• No se pierde ARNm durante las rotaciones con elevada fuerza g
• El ARNm no queda atrapado en las membranas de la columna durante la elución
Aplicaciones
El ARNm es adecuado para todas las aplicaciones moleculares posteriores, incluidas, entre otras, la clonación de genes, la síntesis de ADNc, la construcción de bibliotecas de ADNc, el RT-PCR, el RT-PCR cuantitativo, el RPA (ensayo de protección de la ribonucleasa), la hibridación sustractiva, la extensión de cebadores, SAGE y RACE. Los gránulos de aislamiento de ARNm con Oligo(dT)25 Dynabeads™ son el método perfecto para la purificación de ARNm previa a la construcción de bibliotecas de ADNc. El uso de estos gránulos garantiza la máxima recuperación y enriquecimiento del transcriptoma. Estos gránulos capturan más transcriptoma que los métodos que integran un paso de aislamiento de ARN total previo al aislamiento de ARNm.
Versátiles opciones de elución
La elución puede realizarse en cualquier nivel de volumen, de hasta 5 μl como mínimo. La elución del ARNm es opcional, ya que las reacciones enzimáticas en los procedimientos posteriores no se ven inhibidas por la presencia de Dynabeads™. Asimismo, se puede realizar la síntesis de ADNc directamente en los gránulos para crear una biblioteca de ADNc en fase sólida reutilizable.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Gránulos de 2-8° C
de 2 ml
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (aplicación) Extracción de ARN
Línea de productos DYNAL, Dynabeads
Tipo de producto Gránulo de aislamiento de ARNm
Cantidad 2 ml
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de ligando Oligo-dT
Formulario Microesferas en suspensión