Learn More
Invitrogen™ Kit de purificación de ARNm Dynabeads™ (para purificación de ARNm de preparaciones de ARN total)
Código de producto. 10089462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10089462 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 10089462 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 61006
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Gránulos y tampones de 2 ml
Aísla rápidamente el transcriptoma del ARN mensajero (ARNm) en normalmente 15 minutos y genera un ARNm puro e intacto
The Dynabeads™ mRNA Purification Kit rapidly isolates the mRNA transcriptome in typically 15 minutes, delivering pure, intact mRNA. The kit is designed to specifically target, capture, and purify mRNA molecules from total RNA preparations.
El kit de purificación Dynabeads ARNm está diseñado específicamente para buscar, capturar y purificar moléculas de ARNm a partir de preparaciones de ARN total.
  • Obtenga ARNm puro en normalmente 15 minutos
  • Recupere y enriquezca el transcriptoma de manera eficaz
  • Prepare ARNm que es adecuado para casi cualquier aplicación secuencia abajo
  • Producto final: ARNm
  • Tipo de muestra: ARN total
No compatible con alto rendimiento (manual)
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARNm
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 2-8 °C
2 ml gránulos + tampones
Isolation Technology Gránulo magnético
Tiempo de purificación 10 min.
Volumen de elución 5 to 20 μL
Tipo de muestra ARN total
Tipo de producto final ARNm
Para utilizar con (aplicación) PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR)
Cantidad 2 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida ≤100 μL
Producción 2 μg mRNA per 200 μL of beads (Binding capacity)