Learn More
Invitrogen™ dNTP Mix (2,5 mM)
Descripción
Las mismas soluciones de trifosfato de desoxinucleótido de alta calidad que se suministran en el kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Invitrogen™ RETROscript™ para RT-PCR (n.º de N.º AM1710). Son sometidos a rigurosas pruebas de nucleasas, así como a un ensayo funcional para garantizar altos niveles de incorporación. Se suministra en un tubo que contiene 0,3 ml, premezclado a una concentración de 2,5 mm cada uno.
PCR, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C. |
| Concentración | 2,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Transcripción inversa |
| Etiqueta o tinte | Sin marcar |
| Línea de productos | Ambion |
| Cantidad | 300 µl |
| Condiciones de envío | Hielo seco |