Learn More
Invitrogen™ ADNasa I (sin ARNasa) Ambion™
Código de producto. 10239144
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2000 U
5 × 2000 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10239144 5 × 2000 U paquete de 5
10229144 2000 U cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 10239144 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2224
Edge
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Endonucleasa inespecífica que degrada el ADN mono y bicatenario y la cromatina
La DNAsa I funciona hidrolizando los enlaces fosfodiéster, produciendo mono y oligonucleótidos con grupos 5'-fosfato y 3'-hidroxilo. Se recomienda la DNAsa I libre de RNAsa para degradar el ADN en presencia de ARN; la ausencia de ARNasa es fundamental para mantener la integridad del ARN. Por ejemplo, la DNAsa I se utiliza con frecuencia para eliminar ADN molde después de la transcripción in vitro, y para eliminar el ADN contaminante de preparaciones de ARN total (en especial las de células transfectadas que pueden contener ADN plasmídico). Además, se utiliza para ensayos de protección de ribonucleasas, contracción de bibliotecas de ADN complementario (ADNc) y RT-PCR.
  • Se ha comprobado la contaminación de la RNAsa y la actividad de la proteasa
  • La funcionalidad se determina mediante la digestión del ADN genómico humano seguida de PCR cuantitativa en tiempo real para detectar ADN sin digerir
  • Requiere cationes bivalentes (Mg2+ y Ca2+ a aproximadamente 5 mM y 0,5 mM, respectivamente) para una capacidad máxima. Tiene un pH óptimo de 7,8.
  • Definición de la unidad: Una unidad es la cantidad de enzima necesaria para degradar completamente 1 μg de ADN en 10 min a 37 °C. Equivalente a 0,04 unidades Kunitz.
Si busca una alternativa a la ADNasa I bovina, puede utilizar la ADNasa I recombinante (n.º N.º AM2235). Si busca una ADNasa más activa y tolerante a la sal, consulte los productos de ADNasa TURBO™ (n.º de cat. AM2239 y AM2238).
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 U/μl
Contenido y almacenamiento -20 °C
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima ADNasa
Cantidad 5 × 2000 U
Tipo de producto ADNasa I
Línea de productos Ambion