Learn More
Invitrogen™ ADNasa I (sin ARNasa) Ambion™
Código de producto. 10229144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2000 U
5 × 2000 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10229144 2000 U cada uno
10239144 5 × 2000 U paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10229144 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM2222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00€
    352.65€ / 2000 unidades
    Ahorro 34.35€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Endonucleasa inespecífica que degrada el ADN mono y bicatenario y la cromatina
La DNAsa I funciona hidrolizando los enlaces fosfodiéster, produciendo mono y oligonucleótidos con grupos 5'-fosfato y 3'-hidroxilo. Se recomienda la DNAsa I libre de RNAsa para degradar el ADN en presencia de ARN; la ausencia de ARNasa es fundamental para mantener la integridad del ARN. Por ejemplo, la DNAsa I se utiliza con frecuencia para eliminar ADN molde después de la transcripción in vitro, y para eliminar el ADN contaminante de preparaciones de ARN total (en especial las de células transfectadas que pueden contener ADN plasmídico). Además, se utiliza para ensayos de protección de ribonucleasas, contracción de bibliotecas de ADN complementario (ADNc) y RT-PCR.
  • Se ha comprobado la contaminación de la RNAsa y la actividad de la proteasa
  • La funcionalidad se determina mediante la digestión del ADN genómico humano seguida de PCR cuantitativa en tiempo real para detectar ADN sin digerir
  • Requiere cationes bivalentes (Mg2+ y Ca2+ a aproximadamente 5 mM y 0,5 mM, respectivamente) para una capacidad máxima. Tiene un pH óptimo de 7,8.
  • Definición de la unidad: Una unidad es la cantidad de enzima necesaria para degradar completamente 1 μg de ADN en 10 min a 37 °C. Equivalente a 0,04 unidades Kunitz.
Si busca una alternativa a la ADNasa I bovina, puede utilizar la ADNasa I recombinante (n.º N.º AM2235). Si busca una ADNasa más activa y tolerante a la sal, consulte los productos de ADNasa TURBO™ (n.º de cat. AM2239 y AM2238).
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20 °C
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima ADNasa
Cantidad 2000 U
Tipo de producto ADNasa I
Línea de productos Ambion