Learn More
Invitrogen™ DNase I Buffer (10X)
Código de producto. 10640226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10640226 1 mL cada uno
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27969
Código de producto. 10640226 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM8170G
Edge
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27969
Componente del kit MAXIscript
Componente de Invitrogen de los kits MAXIscript™ (n.º de cat. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, AM1322, AM1320, AM1310 y AM1308), el tampón se suministra en un tubo que contiene 1 ml.
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C.
Concentración 10X
Para utilizar con (aplicación) Transcripción inversa
Línea de productos Ambion
Cantidad 1 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente