Learn More
Invitrogen™ Soluciones de degradación de ADN para PCR DNAZap™
Código de producto. 10134554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10134554 250 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 10134554 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM9890
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las soluciones DNAZap™ son dos soluciones inocuas cuando se usan solas, pero que se convierten en un potente reactivo de degradación de ácido nucleico cuando se mezclan.
Las soluciones DNAZap™ son dos soluciones inocuas cuando se usan solas, pero que se convierten en un potente reactivo de degradación de ácido nucleico cuando se mezclan. Esta mezcla es capaz de degradar instantáneamente altos niveles de ADN y ARN contaminantes de las superficies. Especificaciones de las soluciones DNAZap™:
  • Degrada completamente ADN y ARN contaminantes en el nivel de sensibilidad de PCR
  • Funciona al contacto
  • Degrada el ácido nucleico, a diferencia de otros productos del mercado que solo actúan como detergentes
  • Es ideal para la limpieza de tubos de PCR, superficies de máquinas de PCR, pipeteadores, mesas de laboratorio, equipo de laboratorio y tubos de microcentrífuga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
Contenido y almacenamiento La solución DNAZap™ 1 y DNAZap™ 2 deben almacenarse a 2–8 °C.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 250 ml
Tipo de reactivo Reactivo de descontaminación de ADN
Línea de productos Ambion, ADN Zap
compliance-icons
Nombre del producto
  • DNAZAP 2 X 250ML EA bottle
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) sulphatepentahydrate, 2-methoxyethanol