Learn More
Invitrogen™ Kit de extracción de ADN DNA-free™
Código de producto. 10729525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
50 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10729525 50 reacciones 50 reacciones
1 options
Código de producto. 10729525 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    194.65€ / 50 reacciones
    Ahorro 21.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Elimina de forma segura la contaminación de ADN de las muestras de RNA
Los reactivos de tratamiento y eliminación de ADNasa DNA-free™ están diseñados para eliminar el ADN contaminante de muestras de ARN y para eliminar la ADNasa después del tratamiento.
  • No se requiere extracción orgánica ni inactivación por calor.
  • Incluye un novedoso reactivo para eliminar la ADNasa.
  • Se ha certificado que la ADNasa I recombinante está certificada como libre de ARNasa y libre de ADN
  • Inactivación y extracción de ADNasa
  • Los reactivos DNA-free eliminan eficazmente la ADNasa y los cationes divalentes de la mezcla de reacción.
  • El paso de eliminación de ADNasa/cationes solo tarda tres minutos
  • No se requiere extracción orgánica, adición de EDTA ni inactivación por calor
El kit TURBO™ ADN-free es similar al kit libre de ADN pero incluye ADNasa TURBO™, una ADNasa hiperactiva diseñada que presenta una eficacia catalítica superior en un 350 % a la ADNasa natural. La enzima también tiene 6 veces menos Km para ADN, lo que permite la eliminación de trazas de contaminación de ADN.
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar ARNasa1, 1 tampón de ADNasa 10 X y reactivo de inactivación de la ADNasa a -20 °C. Almacenar agua sin nucleasa a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima ADNasa
Tampón compatible Tampón de reacción 10X
Cantidad 50 reacciones
Tipo de producto Kit de extracción de ADN
Línea de productos Ambion,libre de ADN