Learn More
Invitrogen™ DNA Binding Beads for MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Código de producto. 15352506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
96 unidades
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15352506 96 preparaciones 96 unidades
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Código de producto. 15352506 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4489112
Siga avanzando en su investigación con nuestra oferta 3 por 2
Usar código promocional 27970
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Includes
Un tubo
El tiempo de purificación es de una hora
Para su uso con: Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, sistema Ion Personal Genome Machine™ (PGM™), procesador de partículas magnéticas KingFisher™ Flex, procesador de partículas magnéticas MagMAX™ Express-96 de pocillos profundos, procesador de partículas magnéticas estándar MagMAX™ Express-96, OpenArray™
  • Estas son las microesferas de ADN que se encuentran en el kit de múltiples muestras de ADN MagMAX-96 (n.º de cat. 4413020, 4413021, 4413022), disponible por separado para aplicaciones que requieren más microesferas de ADN de las que se proporcionan en el kit. Sin ADNasa
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 tubo, almacenar a 2–8 °C, NO CONGELAR.
Formato Placa de 96 pocillos
Isolation Technology Gránulo magnético
Tipo de muestra Sangre, Muestra de ADN bucal Collector™, Muestras bucales, Hisopo bucal, Células, Muestras líquidas (p. ej., suero), Saliva, Tejido (mamífero), Orina, Sangre completa (mamífero)
Tipo de producto final ADN genómico
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, sistema Ion PGM™, procesador de partículas magnéticas KingFisher™ Flex, OpenArray™, procesador de partículas magnéticas estándar MagMAX™ Express-96, procesador de partículas magnéticas MagMAX™ Express-96 de pocillos profundos
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento, no compatible con alto rendimiento (manual), protocolos automatizados
Línea de productos MagMAX
Tipo de producto Gránulo de unión de ADN
Cantidad 96 preparaciones
Pureza Sin ADNasa
Objetivo ADN genómico
Tiempo de prueba 1 h