Learn More
Invitrogen™ Agua tratada con DEPC
Código de producto. 10514065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 50 ml
1 x 100 mL
1 x 500 mL
5 x 100 mL
1 x 1000 mL
4 x 1000 mL
Tamaño de la unidad:
4000 ml
500 ml
cada uno
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10514065 4 x 1000 mL 4000 ml
10289104 1 x 100 mL cada uno
10197484 1 x 500 mL cada uno
11597065 10 x 50 ml paquete de 500
10565405 5 x 100 mL 500 ml
10419224 1 x 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10514065 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4387937
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    286.65€ / 4000 ml
    Ahorro 32.35€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esterilización en autoclave y certificación de ausencia de nucleasas
El agua tratada con DEPC Ambion cuenta con certificación de ausencia de nucleasas. El agua tratada con DEPC se esteriliza en autoclave antes y después del embalaje para garantizar la esterilidad y la inactivación de DEPC. Se ha sometido a rigurosas pruebas de contaminación por actividad de endonucleasa inespecífica, exonucleasa y ARNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH Desde 6 hasta 8
Grado Biología molecular
Envase Frasco
Tratamiento(s) Tratado con DEPC
Cantidad 4 x 1000 mL
Método de purificación Esterilización en autoclave, filtro de membrana
Línea de productos Ambion