Learn More
Invitrogen™ DECAprime™ II DNA Labeling Kit
Código de producto. 10407304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
30 reacciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10407304 100 reacciones cada uno
10391555 30 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10407304 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1456
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Exo– Klenow, 10X Decamer Solution, 5X Reaction Buffer minus dATP, 5X Reaction Buffer minus dCTP, DECAtemplate™ GAPDH-M, 0.5 M EDTA, nuclease-free water.
Técnicamente superior a los métodos existentes
El kit Ambion sirve para el etiquetado de ADN utilizando un método de priming aleatorio, que tiene mejoras técnicas en comparación con los métodos existentes, incluyendo el uso de decámeros Klenow y aleatorios de alta pureza, sin exonucleasa, para producir sondas con más de 109 cpm/μg en reacciones de 10 min. El kit incluye suficientes reactivos para 30 reacciones.
No intercambie la actividad específica por el rendimiento
Existe un equilibrio entre el rendimiento de la sonda y la actividad específica de la sonda cuando se utiliza el método de cebado aleatorio para el etiquetado del ADN. Tanto limitar el nucleótido como la masa de la plantilla afectan el rendimiento de la sonda. Hasta que el nucleótido marcado se limite, cuanto mayor sea la cantidad de plantilla de ADN utilizada, mayor será el rendimiento de la sonda. Sin embargo, una vez que el nucleótido marcado se limite, la plantilla adicional solo dará como resultado una actividad específica más baja, ya que la plantilla sin etiquetar compite con la sonda etiquetada para el objetivo.
Máximo rendimiento de sondas de alta actividad específica
El kit de etiquetado de ADN DECAprime™ II produce sondas con máxima actividad específica incluso cuando la plantilla de ADN es impura o la cantidad es desconocida o muy baja. Los datos muestran que las cantidades bajas de plantillas requieren largos tiempos de incubación para alcanzar la actividad específica máxima. En estas condiciones, los tiempos de reacción prolongados aumentarán tanto el rendimiento como la actividad específica de la sonda.
Productos accesorios:
™ Las columnas de centrifugación NucAway (N.º cat. AM10070) se recomiendan para la purificación de sondas.
  • Rápido, tiempo de reacción de 10 minutos
  • La eliminación de la actividad exonucleasa de Klenow maximiza la actividad específica
  • La cinética de etiquetado mejorada maximiza el rendimiento
  • Flexible: Tanto el tapón -dATP como el -dCTP se suministran con cada kit
  • Los decamadores producen una mayor estabilidad de la plantilla de primer
Purificación y análisis de ADN y ARN, etiquetado de ADN, Northern Blotting, blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos, oligosíntesis y síntesis de marcaje de ácidos nucleicos, Southern Blotting
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de etiquetado de ADN
Método de detección Radioactiva
Contenido y almacenamiento Exo: Klenow, solución de decámeros (10), tampón de reacción menos dATP (5), tampón de reacción menos dCTP (5), DECAtemplate™ GAPDH-M y 0,5 M EDTA deben almacenarse a
–20 °C. El agua libre de nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura.
Tipo de producto final Sondas (ADN etiquetado)
Etiqueta o tinte 32P (fósforo-32)
Incluye etiqueta o tinte No
Diana de etiquetado ADN (general)
Método de etiquetado Etiquetado directo
Condiciones de envío Hielo seco
Formato Kit
Línea de productos Ambion, DECAprime
Cantidad 100 reacciones