Learn More
Invitrogen™ Conical Tubes (50 mL) (racked)
Código de producto. 10269544
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 tubes
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
10269544 200 tubes paquete de 200
1 options
Código de producto. 10269544 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM12501
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sin ARNasa ni ADNasa
  • Se suministra con tapones roscados verdes
  • Los tubos tienen un espacio de escritura impreso y marcas de volumen en las paredes laterales para una mayor comodidad
  • Los tubos de polipropileno están esterilizados, libres de nucleasas, son no pirogénicos, y se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
  • 200 tubos de 50 ml
Purificación y análisis de ADN y ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total de células y tejidos animales, aislamiento de ARN de transcriptoma, aislamiento del ARNm, aislamiento del microARN
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Cantidad 200 tubes
Esterilidad Estéril
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos Ambion
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sin ARNasa, sin ADNasa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cónicos
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Closure Included Sí
Writing Area Sí
Tipo de producto Tubo cónico