Learn More
Invitrogen™ CellsDirect Resuspension & Lysis Buffers includes 10 ml Resuspension Buffer & 1 ml Lysis Buffer
Código de producto. 10666713
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 ml
10666713 1 kit 1 ml
1 options
Código de producto. 10666713 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11739010
Includes
10 ml de tampón de resuspensión, 1 ml de tampón de lisis
Componente del kit CellsDirect SuperScript III Platinum
Estos dos tampones deben utilizarse únicamente como complemento de los kits CellsDirect SuperScript™ III Platinum™ cuando se procesa un gran número de muestras. Consulte el manual de los kits CellsDirect SuperScript III Platinum para obtener recomendaciones de protocolo.
  • Menos recursos utilizados, menos peligros y menos residuos
PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), PCR en tiempo real directamente a partir de muestras
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Línea de productos CellsDirect
Tipo de producto Tampón de lisis celular
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Hielo seco