Learn More
Invitrogen™ Cells-to-CT™ 1-Step Power SYBR™ Green Kit
Descripción
El formato en un solo paso de RT-PCR optimiza la muestra Cells-to-CT“ para responder” al flujo de trabajo más que nunca sin comprometer la sensibilidad y la especificidad y con un valor extraordinario.
- Completo: el flujo de trabajo optimizado incluye reactivos de lisis celular con eliminación de ADNg y mezcla maestra RT-PCR de un paso Power SYBR Green
Más rápido: preparación de muestras en 7 minutos, incluido el tratamiento con ADNasa, frente a los 30-60 minutos para la purificación tradicional de ARN - Sencillo: 12 pasos en total (preparación de muestras y RT-PCR en tiempo real combinados)
- Sólido: realice análisis de expresión génica de entre 10 y 100.000 células por muestra; los resultados son equivalentes a los que se obtienen con ARN purificado
- Estudie múltiples objetivos por muestra a un precio asequible
Producto acompañante: El kit de control Cells-to-CT SYBR Green se ha diseñado para su uso con productos Cells-to-CT SYBR Green. Este kit contiene un conjunto de primers de control endógeno (ACTB) para normalizar la variabilidad de la carga de muestras y un control artificial XenoRNA y el correspondiente conjunto de primers para controlar los efectos de la inhibición de PCR.
Análisis de expresión génica y genotipado, perfiles de expresión génica basados en PCR en tiempo real
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Solución de lisis 5,5 ml; se debe almacenar a una temperatura de 2–8 °C •ADNasa I (55 µl; se debe almacenar a una temperatura de entre -5 y -30 °C • Solución de parada 500 µl; se debe almacenar a una temperatura de entre -5 y -30 °C • Mezcla para qPCR de un paso Power SYBR™ Green 5 ml; se debe almacenar a una temperatura de entre -5 y -30 °C • Mezcla de RT de un paso Power SYBR™ Green 80 µl; se debe almacenar a una temperatura de entre -5 y -30 °C |
| Método de detección | SYBR |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, Sistema 7500, Sistema 7900HT Fast, Sistema 7900HT, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Sistema StepOnePlus™, Sistema StepOne™, Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores, Sistema 7500 Fast Dx, Sistemas QuantStudio 6 y 7 Pro, Sistema QuantStudio 7 Flex, Sistemas QuantStudio 3 y 5, Sistema QuantStudio 12k Flex, Sistema QuantStudio 6 Flex |
| Línea de productos | Cells-to-CT™ y Power SYBR™ Green |
| Tipo de producto | Kit de qPCR de un paso |
| Cantidad | 100 Preps |
| Mostrar más |